Almacenamiento de seguridad
Armarios para líquidos inflamables
El objetivo más importante de un armario de almacenamiento de seguridad es la protección de líquidos inflamables ante un incremento peligroso de temperatura (180 K) en caso de incendio en un determinado momento. Pueden producirse explosiones si la temperatura aumenta en más de 180 K, porque es cuando muchas sustancias químicas inflamables comienzan a alcanzar su punto de ignición. Los armarios de almacenamiento de seguridad son importantes para:
- Evitar explosiones que aviven el fuego
- Facilitan tiempo para que escape el personal
- Facilitan tiempo para extinguir el fuego y para rescates
Solo los armarios tipo 90 (resistentes al fuego durante 90 minutos) conformes a EN 14470-1 ofrecen la máxima seguridad.
Armarios para ácidos y álcalis
Armario especial para el almacenamiento seguro de materiales corrosivos peligrosos, especialmente ácidos y álcalis. No apto para almacenar líquidos inflamables.
Armarios para sustancias químicas
Armario para el almacenamiento seguro y autorizado de sustancias químicas, materiales tóxicos y otros productos que deban ser almacenados bajo llave en salas de trabajo. No apto para almacenar líquidos inflamables
Armarios para botellas de gas
Seguridad máxima en el almacenamiento, provisión y retirada de botellas de gas en lugares cerrados conforme a EN 14470-2
- Armarios para botellas de gas resistentes al fuego (90 minutos) tipo G90
- Armarios para botellas de gas resistentes al fuego (30 minutos) tipo G30