Baños de ultrasonidos
La limpieza por ultrasonidos es el proceso más indicado para materiales delicados.
Esta técnica de limpieza utiliza ultrasonidos (normalmente a una frecuencia desde 15–400 kHz). La eficacia de la limpieza se consigue gracias al fenómeno de "cavitación", que genera una "burbuja limpiadora" en la solución con una alta presión interna (más de 1.000 atm).