Soluciones más ecológicas para entornos controlados
La sala blanca es, por naturaleza, un entorno que supone un reto para la conciencia medioambiental. Utilizamos mucha energía y confiamos en artículos de un solo uso y envases adicionales para reducir el riesgo de eventos de contaminación. También es difícil hacer cambios cuando los artículos están escritos en los SOP o requerirían un esfuerzo de revalidación para cambiarlos. Sin embargo, hay una serie de nuevas innovaciones en el mercado que tienen en cuenta el impacto medioambiental y cada paso hacia la reducción de nuestra huella de carbono, ya sea usando menos o comprando mejor, se realiza en la dirección correcta.
Toallitas para salas limpias
Contec Refibe
Toallitas de sala limpia de poliéster 100% tejidas y lavadas no estériles y estériles hechas de botellas de agua de plástico de consumo 100% recicladas. Cada paquete de toallitas evita que 35 botellas sean depositadas en el vertedero.
Texwipe Revolve
Toallitas secas o prehumedecidas, cubiertas y almohadillas para fregonas, disponibles en formato estéril y no estéril. Fabricadas a partir de hilo de poliéster post-consumo (rPET) a partir de botellas de agua de plástico recicladas.
Toallitas Diversey Oxivir
El ingrediente activo, el peróxido de hidrógeno, descompone en agua y oxígeno, ambos respetuosos con el medio ambiente. La toallitas y tubos son reciclables.
Papelería y embalaje de salas limpias
Papel para salas limpias VWR PureImage
Reciclable ya que carece de recubrimiento de látex y es más sostenible
Papel EcoBond para salas limpias
Una variante recicable del papel bond para salas limpias BCR® EcoBond® está hecho de celulosa y se recomienda para el uso en ISO clase 3 a 7
Alfombrillas y esterillas
Esterillas VWR Purestep EnviroTack
Contiene material vegetal renovable y libre de OGM que reduce las emisiones de CO2. Fabricadas con un 20% de resina biohíbrida especialmente diseñada. Las alfombras adhesivas también son reciclables después de su uso
Máquina inteligente de limpieza de suelos
Elimina la necesidad de alfombras pegajosas o esterillas para zapatos, por lo que se generan menos residuos desechables. Es fácil de instalar, fácil de limpiar, y permite una alta eliminación de partículas
Detergente Micronova Novaclean
Reciclable y más seguro para la salud humana y ambiental