Portaobjetos y placas de contacto
Placas de contacto disponibles envasadas individualmente, con doble o triple capa de embalaje con laminocultivos, todo ello conforme a la normativa. Disponible con neutralizador TLHTh (Tween, lecitina, histidina, tiosulfato) junto con un certificado de irradiación.
Las placas de sedimentación se encuentran irradiadas para un control activo o pasivo del aire. Se suministran envasados individualmente o en un embalaje clásico con laminocultivos, todo ello conforme a la normativa.
Placas de contacto
Una forma sencilla y eficaz de detectar contaminaciones microbiológicas en superficies.
Laminocultivos
El análisis mediante laminocultivos es un método de indicación segura, fiable, económica y rápida de la presencia de bacterias, levaduras y hongos en superficies y líquidos...
Mini incubadora
Cómoda mini incubadora para laminocultivos y placas de contacto para el control higiénico.