Ohaus
Ohaus ofrece una amplia gama de balanzas para su uso en entornos industriales, desde modelos compactos y fáciles de usar para aplicaciones alimentarias (compatibles con HACCP) hasta modulares, de gran capacidad y alto nivel con aplicaciones especiales, como recuento de partes o comprobación de pesaje, entre otras.
Ranger® 7000
Simplifica incluso las aplicaciones industriales más complejas.
- Diez modos de aplicación avanzados para aplicaciones complejas, posibilidad de controlar dispositivos periféricos y/o una plataforma de escala con kit opcional
- Resultados rápidos y exactos gracias al tiempo de estabilización de 1 segundo y resolución de pantalla de hasta 75 000 d o 35 0000 d
- Escala modular con carcasa metálica fundida IP 54 e indicador de metal sellado para garantizar su durabilidad
- Capacidad (intervalo): de 3 a 60 kg; legibilidad (intervalo) de 0,01 a 10 g.