VWR Chemicals
Los reactivos químicos de alta pureza AnalaR NORMAPUR para análisis en laboratorios combinan la mejor calidad con un precio competitivo.
Esta completa gama de productos le ofrece más de 400 reactivos adecuados para numerosas aplicaciones analíticas. Amplia gama de tamaños de paquetes y envasados: frascos en vidrio, plástico o vidrio con recubrimiento de plástico. También hay disponibles tamaños de envases superiores, hasta 200 litros, para diferentes líneas. Todos los productos de BDH Prolabo muestran la fecha de caducidad y el certificado de análisis. Cada lote de reactivos se ha probado frente a especificaciones exactas para garantizar un rendimiento coherente y prolongado. Las especificaciones se corresponden con los límites máximos permitidos de impureza garantizados, no con especificaciones de "análisis típicos". Se pueden obtener los certificados de análisis de nuestra página Web.
Simplemente introduzca el producto químico que busca en el motor de búsqueda para comprobar su disponibilidad.
Oferta personalizada para gran volumen a petición.