Equipos y accesorios para la TLC/HPTLC
Se requiere una amplia selección de productos esenciales para la cromatografía de capa fina (TLC) en el laboratorio. Avantor® ofrece una amplia selección de equipos y accesorios para la TLC/HPTLC, incluidos depósitos, aplicadores, monitores, atomizadores, sorbentes y más.
Sistema de documentación TLC Explorer de Instrumentation-Supelco®
Solución instrumental superior para el análisis fiable de placas para TLC. Este equipo puede analizar una o varias placas, dispone de tres fuentes de luz LED y permite una comprobación visual rápida o un análisis y cuantificación mediante software.
Depósito de desarrollo para TLC
Construido a partir de vidrio robusto con bordes biselados para eliminar el peligro de bordes afilados. Los laterales transparentes ofrecen una visión sin obstáculos al contenido del depósito.
Aplicadores de placas para TLC
Los capilares desechables están disponibles para utilizar en aplicaciones de placas para TLC manuales o automatizadas.
Atomizadores/pulverizadores
Múltiples opciones para suministrar una mezcla pulverizada uniforme y eliminar la formación de gotitas y salpicaduras.
Sorbentes para TLC
Hay disponible una selección de adsorbentes estándares y modificados, disponibles con o sin indicadores fluorescentes.
Luces y bombillas de luz UV
Fabricadas para ser ligeras y resistentes. Bombillas de larga duración adecuadas para aplicaciones de TLC.
Monitores de placas para TLC
Diseñados para funcionar tanto con cámaras de vidrio para la TLC como para la HPTLC, los monitores de placas para TLC permiten a los usuarios desarrollar placas de forma fácil y eficiente, con sistemas inteligentes adecuados en modelos seleccionados para alertar al usuario cuando se ha alcanzado la distancia de desarrollo deseada.