Autoclaves de laboratorio de Tuttnauer, D-Line
Tuttnauer
Tuttnauer fabrica esterilizadores desde hace más de 90 años. Como líder global en esterilización y soluciones para el control de infecciones, en las autoclaves Tuttnauer confían hospitales, institutos de investigación, clínicas y laboratorios en más de 140 países.
SOLICITE UN PRODUCTO DE DEMOSTRACIÓNLas autoclaves del laboratorio Tuttnauer cubren una amplia gama de aplicaciones en diferentes campos, como institutos de investigación, universidades, industria farmacéutica, alimentaria, sanitaria y biotecnológica etc.
En la línea de laboratorio hay disponible una gama sin igual de modelos de sobremesa (carga frontal) y modelos verticales (carga superior) con volúmenes de cámara de 23 a 160 litros y proporciona una solución individual para el amplio espectro de necesidades de esterilización.
Las autoclaves se pueden configurar completamente desde el uso general al uso específico del cliente.
Especificaciones generales para las autoclaves de laboratorio
- Cámara de alta calidad con puerta con acabado de espejo
- Sistema de control avanzado con teclado de tres botones de fácil uso
- Hasta 20 programas de ciclo personalizables
- Conexión estándar USB y Ethernet para una transferencia sencilla de los datos del ciclo al PC
- Para el uso en laboratorio: dos sensores de temperatura PT100 flexibles
Nota: Todos los modelos 2840 y básicos 3850 requieren suministros de fase única. Modelos de alta calidad 3850, todos los modelos 3870, 5050 y 5075 requieren un suministro trifásico de 400 voltios.
Carga frontal (horizontal)
![]() |
EL-D esencial
|
ELC-G-D de alta calidad
|
Autoclaves, carga frontal, D-Line
Carga superior (vertical)
![]() |
ELV-D esencial
|
ELVC-G-D de alta calidad
|
Cada modelo se puede actualizar con diversas opciones;
- Opciones con ajuste de fábrica: necesitan ser solicitadas con el autoclave
- Opciones generales
- Opciones de documentación: una opción innovadora es el reporte R.PC.R (reporte remoto PC)
Descargue el pdf para obtener detalles opcionales
Tuttnauer ofrece una amplia gama de accesorios
- Cestas de rejilla de acero inoxidable y contenedores cerrados en diferentes tamaños para todos los modelos de autoclave.
- Dispositivos de elevación para una sencilla carga y descarga de los artículos pesados. El dispositivo de elevación es portátil o adjunto a la autoclave y está equipado con un brazo pivotante integrado para la máxima maniobrabilidad. También está equipado con un control remoto electrónico para un manejo impecable de todos los tipos de carga.
- Equipamiento de carga: carts de carga y carros de transferencia sobre raíles para asistir al proceso de carga y descarga. Diseño de alta calidad, acero inoxidable duradero. El cart de carga ajustable rueda desde el carro de transferencia a las pistas de la cámara interior para un manejo sencillo de las cargas pesadas.