Concentradores centrífugos de sobremesa, CentriVap®
Proveedor: LABCONCO
7460030 7811030 7810033 7460035 7810030 7810031 7810032 7810034 7810035 7810036 7810037 7811035 7970030 7970035 7385030 7385035 7811031 7811036
531-0162EA 12780 EUR
531-0162 531-0168 531-0835 LBCP7460035 521-1545 521-1546 521-1547 531-0964 531-0965 53-10966 531-0967 LBCP7811035 531-0836 531-0968 521-1544 LBCP7385035 LBCP7811031 LBCP7811036
Concentradores centrífugos de sobremesa, CentriVap®
Evaporadores Evaporadores centrífugos
Los concentradores de vacío CentriVap® están disponibles en una variedad de configuraciones. El modelo de ADN CentriVap® se suministra con una bomba de diafragma incorporada de 34 litros / min, dos trampas de vidrio de 177 ml y un rotor de ADN (60×1,5/2,0 y 72×0,5 ml). El modelo con tapa de vidrio se recomienda para la evaporación de disolventes no compatibles con acrílico (acetona, acetonitrilo, etanol, DMSO, etc.). El modelo resistente a los ácidos se recomienda para disolventes corrosivos (TFA, ácido acético, etc.).
  • Cámara de aluminio con revestimiento de polvo; cámara de aluminio