Ductless fume hoods, Paramount®
Proveedor: LABCONCO
6963320 6963521 6963623
135-2023EA 0 EUR
135-2023 LBCP6963521 LBCP6963623
Ductless fume hoods, Paramount®
Vitrinas de gases y recintos Vitrinas de gases sin extracción externa
Los recintos autónomos sin conductos permiten manipular de forma segura humos y vapores químicos orgánicos, formaldehído, gases ácidos, compuestos de azufre o amoníaco, así como partículas. El aire dentro de los recintos pasa a través de filtros de carbón y, en algunos casos, filtros de partículas HEPA adicionales, antes de ser expulsado de forma segura al laboratorio. No se requieren conductos externos.
  • Los soportes de base telescópicos se ajustan en siete posiciones de altura de 69,9 a 75,1 cm
  • Los soportes de color blanco glaciar están fabricados con acero tubular revestido de epoxi de 4,4 cm
  • Los soportes de base de elevación hidráulica se pueden ajustar a cualquier altura de 64,8 a 85,1 cm e incluyen cuatro pies de fundición a presión revestidos con pintura en polvo con niveladores
  • Los pies se pueden reemplazar por ruedas para facilitar su movilidad
  • Los modelos de elevación hidráulica eléctrica incluyen un interruptor de subida/bajada de acceso frontal y un cable de tres hilos de 3,7 m y enchufe
  • Los modelos de elevación hidráulica manual incluyen una manivela de acceso frontal
Los componentes que mejoran la contención garantizan que no entren vapores en la zona de respiración, lo que proporciona un entorno de trabajo seguro. Seis tipos diferentes de filtros de carbón apilables (no incluidos) eliminan los contaminantes de vapor del aire y se pueden combinar para manipular varios productos químicos y partículas durante la misma aplicación. La colocación de un filtro HEPA después de un filtro de carbón proporciona un escape sin partículas adecuado para aplicaciones de sala limpia. Un sensor de vapor orgánico detecta los productos químicos que atraviesan los filtros, lo que garantiza la protección del operador. La pantalla digital muestra el flujo de aire y el estado del filtro y el panel táctil controla el funcionamiento del gabinete.
Los gabinetes cuentan con la lámina de aire Clean-Sweep™, la lámina de la hoja de contención superior, el suministro de aire de dilución superior y un deflector trasero ranurado que promueve el flujo de aire laminar horizontal al atraer vapores y humos hacia la parte posterior del gabinete sin causar turbulencias que puedan impedir la contención. La hoja frontal y los lados de vidrio de seguridad templado, el marco de aluminio recubierto de epoxi, el deflector trasero de acero y la cámara de distribución brindan una excelente visibilidad, luz ambiental y resistencia química.
Los soportes de base SoLo™ con control remoto cumplen con las normas ADA y NSF y soportan un máximo de 589,7 kg. Los soportes tienen una profundidad de 87 cm. El elevador hidráulico incorporado se opera mediante control remoto y proporciona alturas de superficie de trabajo de 43,8 a 93,3 cm y una altura total del gabinete de tan solo 193,5 cm. El gabinete con soporte se puede colocar para personas de diferentes estaturas, usuarios en silla de ruedas, transporte a través de puertas y un acceso más fácil a los componentes superiores. Los soportes incluyen ruedas de poliuretano de 12,7 cm de diámetro con bloqueo de punta y cojinetes para un funcionamiento silencioso. Las superficies de trabajo de epoxi negras, resistentes a los productos químicos, están cóncavas para contener derrames y contorneadas para adaptarse a los gabinetes. Las superficies de trabajo de acero inoxidable cuentan con un canal frontal para derrames de 2,5 cm de profundidad.
Certificaciones: Los filtros se deben seleccionar de acuerdo con los requisitos de cada aplicación y se pueden apilar en dos filas. Solo se pueden usar dos tipos de filtros juntos, o ambos pueden ser del mismo tipo. La carcasa cumple con las normas SEFA 1-2005, ASHRAE 110-95 y ANSI z9.5-2003. Cumple con CAN/CSA C22.2 No. 1010.1. Cumple con UL 3101-1/61010-1. También tiene la marca CE.
Información para pedidos: El soporte de base, la superficie de trabajo y los filtros se deben pedir por separado.