Concentradores centrífugos, sistemas completos y paquetes de sistema, CentriVap®
Proveedor: LABCONCO
7982011 7983014 7982035 7983035 7989601 7989635 7315032 7315030 7315033 7315031 7315062 7315060 7315061 7315063 7995811
531-0223EA 20070 EUR
531-0223 531-0224 LBCP7982035 LBCP7983035 535-0409 LBCP7989635 431-0235 431-0231 431-0237 431-0233 431-0236 431-0232 431-0234 431-0238 LBCP7995811
Concentradores centrífugos, sistemas completos y paquetes de sistema, CentriVap®
Evaporadores Evaporadores centrífugos
Los concentradores de vacío CentriVap® están disponibles como sistemas completos o paquetes de sistemas. El modelo resistente al ácido se recomienda para disolventes corrosivos (TFA, ácido acético, y más.). Otros modelos disponen de Heat Boost, que rodea la pared de la cámara, para acelerar aún más la evaporación de los disolventes de punto de ebullición alto.
  • Cámara de aluminio recubierta de epoxi
  • Centrifugación controlada por microprocesador, hasta 1725⁻¹ y calentamiento, controlado por microprocesador, hasta +100 °C
  • Panel de control con botón de encendido/apagado, botón de precalentamiento, botón opcional Heat Boost, configuración de parámetros, tres botones Quick-Start™ y sistema Quick-Stop™
  • Válvula automática de liberación de vacío
  • El gran LCD muestra el número de programa, la temperatura actual y la recomendada, el tiempo de calentamiento, el tiempo de ciclo y la activación opcional Heat Boost
Información para pedidos: El sistema CentriVap® Complete™ es una unidad todo en uno que incluye el concentrador, trampa de frío (−50 °C), bomba de vacío, rotor, y estroboscopio para visualizar las muestras durante la operación.
Los paquetes de sistema CentriVap® están diseñados para aplicaciones específicas e incluyen concentrador, trampa de frío, trampa química con cartucho, rotor, tubos y accesorios correspondientes, pero no la bomba de vacío requerida.