VWR® Degassers, PTFE AF
Proveedor: COLLECTION PREFIX HPLC
1-6353A 0003-6623 0001-6624 0003-6626 0003-6625
903-0134EA 0 EUR
903-0134 903-0156 903-0157 HPLC0003-6626 HPLC0003-6625
VWR® Degassers, PTFE AF
Desgasificantes
On-Line degassing has been shown to be more effective at removing dissolved gas from mobile phases than sonication or helium sparging. Up to five solvent lines can be degassed simultaneously by one unit. The extremely low volume of each PTFE AF channel (480 μl) offers very quick equilibration and very short start-up times.
  • Tiempos de equilibrado y reequilibrado considerablemente más cortos
  • Muy fácil de cebar
  • Tiempos cortos de bajada de vacío; normalmente, 3 minutos
  • El PTFE AF tiene la capacidad de eliminar burbujas antes de la bomba
Bomba de vacío ZHCR® (Zero Hysteresis Constant Run) accionada por motor gradual, especialmente diseñada y desarrollada para la desgasificación con membrana de fase móvil del HPLC. Esta estrategia de control patentada permite a un desgasificador de conductos mantener un vacío casi constante que no se ve afectado por las variaciones de la carga de desgasificación. Por tanto, se eliminan las fluctuaciones en la línea basal debidas a la histéresis del vacío al no tener que parar e iniciar la bomba continuamente como ocurre con muchos sistemas antiguos existentes.
Capacidad de desgasificación: ∼2 ppm O₂ a 1 ml/min