Sistema de detección del punto final, End-Zone™
Proveedor: LABCONCO
780901000 780902000
535-0392EA 2240 EUR
535-0392 LBCP780902000
Sistema de detección del punto final, End-Zone™
Secadores para congelación
End-Zone ™ ofrece una alternativa a la inspección visual, lo que permite determinar con facilidad cuándo se ha completado la liofilización.
  • Avisa cuando la muestra alcanza el nivel de humedad seleccionado por el usuario
  • Funciona con FreeZone Lyo-Works ™ OS
El kit básico se utiliza para detectar el punto final en un matraz para muestras. El kit adicional se utiliza para detectar el punto final en hasta cinco muestras.
End-Zone ™ avisará cuando los niveles de humedad de la muestra alcancen el nivel seleccionado por el usuario. Compara el nivel de vacío de una válvula de vacío con el nivel de vacío del interior del matraz de congelación rápida que contenga la muestra.
Información de suministro: El kit básico incluye dos sensores de vacío, un adaptador de válvula, un matraz superior de congelación rápida con puerto para sensor, un cable de conexión y un soporte que se puede montar con espacio para seis sensores. El kit adicional incluye un sensor de vacío y un matraz superior de congelación rápida con una abertura para colocar el sensor de vacío.