SMCC (N-Succinimidyl 4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexanecarboxylate) ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
S0853-1G
S0853-100MG
TCIAS0853-1GEA
107
EUR
TCIAS0853-1G
TCIAS0853-100MG
SMCC (N-Succinimidyl 4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexanecarboxylate) ≥98.0% (by HPLC)
SMCC (N-Succinimidyl 4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexanecarboxylate)
Formula:
C₁₆H₁₈N₂O₆ Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00009634 Núm. CAS: 64987-85-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Elemental analysis (Nitrogen) | 8.20 to 8.50 % |
Melting point | 175.0 to 179.0 deg-C |