SMCC (N-Succinimidyl 4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexanecarboxylate)
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
SMCC
BICL206-100MG
BICL206-25MG
APOSBICL206-100MGEA
94.4
EUR
APOSBICL206-100MG
APOSBICL206-25MG
SMCC (N-Succinimidyl 4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexanecarboxylate)
SMCC (N-Succinimidyl 4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexanecarboxylate)
Primary amine and Sulphhydryl reactive, Enzyme antibody conjugation.
Formula:
C₁₆H₁₈N₂O₆ Pto. de fusión: 180…182 °C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00009634 Núm. CAS: 64987-85-5 |