3,4,5-Trimetoxibencilamina 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR5030-25G OR5030-5G
APOSOR5030-25GEA 377 EUR
APOSOR5030-25G APOSOR5030-5G
3,4,5-Trimetoxibencilamina 96%
3,4,5-Trimetoxibencilamina
Formula: C₁₀H₁₅NO₃
MW: 197,23 g/mol
Pto. Ebullición: 120…122 °C/0,05mmHg
Densidad: 1,155 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017150
Núm. CAS: 18638-99-8
EINECS: 242-468-0
UN: 2735
ADR: 8,III