4-(Pyrrolidin-3-yl)morpholine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-(3-Pyrrolidinyl)morpholine
OR54379-1G OR54379-5G
APOSOR54379-1GEA 197 EUR
APOSOR54379-1G APOSOR54379-5G
4-(Pyrrolidin-3-yl)morpholine
4-(Pyrrolidin-3-yl)morpholine
Formula: C₈H₁₆N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06740352
Núm. CAS: 53617-37-1
UN: 2735
ADR: 8,III