3,4,5-Trimetoxibencilamina 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
351170050 351170250
ACRO351170050EA 68.7 EUR
ACRO351170050 ACRO351170250
3,4,5-Trimetoxibencilamina 96%
3,4,5-Trimetoxibencilamina
Formula: C₁₀H₁₅NO₃
MW: 197,23 g/mol
Pto. Ebullición: 106 °C (0,1 mmHg)
Densidad: 1,155 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Número MDL: MFCD00017150
Núm. CAS: 18638-99-8
EINECS: 242-468-0
UN: 2735
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5450 to 1.5510 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %