3,4,5-Trimetoxibencilamina 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
L13461.06 L13461.14
L13461.06EA 71 EUR
L13461.06 L13461.14
3,4,5-Trimetoxibencilamina 96%
3,4,5-Trimetoxibencilamina
Purity: 96% CAS No.: 18638-99-8 Molecular Formula: C10H15NO3 Formula Weight: 197.24 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5480 Boiling Point: 120-122°/0.05m Beilstein Reference: 1107570 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00017150
Formula: C₁₀H₁₅NO₃
MW: 197,23 g/mol
Pto. Ebullición: 120…122 °C (0,05 m)
Densidad: 1,155
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017150
Núm. CAS: 18638-99-8
EINECS: 242-468-0
ADR: 8,III