Sistemas de liofilización, FreeZone®
Proveedor: LABCONCO
7670530 7752030 7670531 7386060 7387060 7420060 7420061 7670060 7670061 7670560 7670561 7740060 7740061 7750060 7750061 7751060 7752060 7752061 7753060 7753061 7753062 7753064 7753067 7754060 7754061 7754064 7754062 7754066 7754067 7755060 7755061 7755062 7755064 7755066 7755067 7759060 7934061 7934062 7934064 7934066 7934067 7960060 7960061 7960062 7960064 7960066 7960067 7382032 7382033 7752070
535-0033EA 0 EUR
535-0033 535-0037 535-0053 535-0097 535-0098 535-0099 LBCP7420061 535-0100 LBCP7670061 535-0093 535-0094 535-0101 LBCP7740061 535-0102 LBCP7750061 535-0103 535-0104 LBCP7752061 LBCP7753060 LBCP7753061 LBCP7753062 LBCP7753064 LBCP7753067 LBCP7754060 LBCP7754061 LBCP7754064 LBCP7754062 LBCP7754066 LBCP7754067 535-0105 LBCP7755061 LBCP7755062 LBCP7755064 LBCP7755066 LBCP7755067 535-0106 LBCP7934061 LBCP7934062 LBCP7934064 LBCP7934066 LBCP7934067 LBCP7960060 LBCP7960061 LBCP7960062 LBCP7960064 LBCP7960066 LBCP7960067 535-0095 535-0096 535-0229
Sistemas de liofilización, FreeZone®
Secadores para congelación
Diseñado para responder a las necesidades de liofilización de investigación y de laboratorios de planta piloto. Hay disponibles colectores que alcanzan los −50 °C con capacidades de 1 a 18 litros. Sistemas en cascada en colectores de capacidades de 2,5, 6 y 12 litros que alcanzan los −84 °C y que son ideales para congelar muestras de secado con temperaturas eutécticas bajas. Los sistemas de liofilización FreeZone® de sobremesa de −105 °C son apropiados para muestras con puntos de temperaturas eutécticas bajas, incluidas las que contienen pequeñas cantidades de metanol o etanol.