Sistemas de evaporación al vacío RapidVap®
Proveedor: LABCONCO
7900001 7900003 7900011 7900013
531-0171EA 24100 EUR
531-0171 531-0172 531-0219 531-0220
Sistemas de evaporación al vacío RapidVap®
Evaporadores Evaporadores centrífugos
These systems use vacuum along with heat and vortex motion to help speed evaporation and provide an alternative to traditional centrifugal evaporation methods. The systems may be used with a broad range of aggressive chemicals. Heat is supplied by a dry block heating system that, unlike water baths, adds no potential source of contamination and requires no maintenance.
  • Alta velocidad de evaporación; el agua se evapora a una velocidad de 0,75 ml/minuto por tubo
  • Sistema de calentamiento de hasta +100 °C de bloque seco de 1000 vatios controlado por microprocesador
  • Nivel de vacío controlado por microprocesador que acelera la evaporación
  • Cámara de aluminio con revestimiento de PTFE, Tapa de vidrio con vitrina Lexan®
  • Pueden almacenarse en la memoria hasta nueve programas diferentes de usuario, cada uno de ellos con diferentes parámetros de puntos de ajuste
  • Pueden ajustarse los parámetros de tiempo, calor, velocidad de agitación y vacío
  • Pantalla LCD fácil de leer
El sistema RapidVap® puede contener 7 bloques de muestra intercambiables que guardan volúmenes de muestra de unos pocos mililitros hasta 450 mililitros. Se pueden cargar hasta 110 tubos de 12 o 13 mm. Los bloques adicionales contienen varios tipos de tubos, incluidos los tubos de centrifugado cónicos y viales de centelleo.
Motor controlado por microprocesador sin mantenimiento que proporciona potencia de variable para ha cer mover el vórtice a una velocidad de hasta 1000 min⁻¹.
Ideal para la preparación de muestras en una gran variedad de aplicaciones incluidas la investigación de fármacos, la agroquímica, la micología y análisis medioambientales.
Up to nine different user-set programmes, each with different parameter set points, may be stored in memory
Parameters of time, heat, vortex speed and vacuum may be set
Información de suministro: Requires vacuum pump, block and glassware. Please contact your local Avantor sales office for details of suitable vacuum pumps.