Un eficaz sistema de evaporación automática puede utilizarse en una amplia gama de productos químicos agresivos. En los sistemas RapidVap N₂, una corriente de nitrógeno o gas seco va directa hacia abajo hasta la superficie de la muestra. El soplado de nitrógeno reduce la presión parcial directamente sobre el líquido para acelerar la evaporación y eliminar el disolvente mientras se evapora. Se puede programar el nitrógeno para 2, 4, 6 o las 8 posiciones de los tubos. También puede aplicarse el movimiento de vórtice y el calor seco para acelerar el proceso.
- Alta velocidad de evaporación; el agua se evapora a una velocidad de 1,1 ml/minuto por tubo
- El colector de soplado de nitrógeno controlado por microprocesador introduce nitrógeno a 2, 4, 6 u 8 tubos de muestras individuales
- Sistema de calentamiento de hasta +100 °C de bloque seco de 1000 vatios controlado por microprocesador
- Nivel de vacío controlado por microprocesador que acelera la evaporación
- Motor controlado por microprocesador sin mantenimiento que proporciona potencia de variable para hacer mover el vórtice a una velocidad de hasta 500 min⁻¹
El bloque contiene ocho puestos para grandes muestras, de hasta 450 mililitros cada una, lo cual resulta muy eficiente para las pruebas residuales y medioambientales. También hay disponible un bloque que contiene ocho tubos de 170 mililitros apto para la extracción de fase sólida. En muchas de estas aplicaciones, las muestras no deberían llegar a la sequedad. El bloque Cool-Zone y el diseño de tubo reducen significativamente la velocidad de evaporación después de alcanzar un valor límite de evaporación. El Cool-Zone aísla las muestras y permite al investigador adecuar el tiempo antes de que las muestras lleguen al nivel de sequedad para retirarlas o llevar a cabo los procedimientos de intercambio de disolventes.
- PTFE-coated aluminium chamber and sample block for 8 tubes of 600 ml (with 450 ml sample size)
- Glass lid
- Up to nine different user-set programs, each with different parameter set points, may be stored in memory
- Parameters of time, heat, vortex speed, vacuum may be set and number of active nitrogen positions may also be set
- Easy-to-read LCD display
Glass lid
Up to nine different user-set programmes, each with different parameter set points, may be stored in memory
Parameters of time, heat, vortex speed, vacuum may be set and number of active nitrogen positions may also be set
Información para pedidos: Requiere nitrógeno (con una velocidad de flujo máxima de 0,6 CFM), un regulador de la presión del gas y vidrio.
El sistema de evaporación RapidVap® N? también se encuentra disponible con la conexión de interfaz RS232. Póngase en contacto con Avantor si desea obtener información detallada, así como información sobre la gama de bloques accesorios.