Ladders Perfect DNA™
Proveedor: Merck Millipore (Novagen)
69046-3 69180-3 70537-3 70538-3 70539-3
69046-3EA 76.4 EUR
69046-3 69180-3 70537-3 70538-3 70539-3
Ladders Perfect DNA™
Reactivos para electroforesis Marcadores para peso molecular
Los ladders Perfect DNA™ contienen fragmentos de DNA con tamaños adecuados y fáciles de recordar para análisis en gel de agarosa. Los marcadores tienen intensidades de banda uniformes y cubren una amplia gama de tamaños de DNA.
  • Formato listo para cargar
  • Ideales para el uso de rutina
Componentes del producto:
Ladder Perfect DNA de 1 ml (referencia 70538-3) o de 500 µl (referencias 70539-3 y 70537-3) en 1 tampón de carga
6 tampones de carga de 1 ml (referencias 70538-3 y 70539-3) con naranja G, xileno cianol FF y glicerol, o 6 tampones de carga de gel de DNA (referencia 70537-3) con azul de bromofenol, cileno cianol FF y Ficoll
Información de suministro: Cada vial de marcadores contiene carga suficiente para 100 pistas. Se incluye un vial extra de 6 tampones de carga (referencias 70538-3 y 70539-3) o 6 tampones de carga de gel de ADN (referencias 70537-3).