ADN-polimerasas
Proveedor: Merck Millipore (Novagen)
71003-3 71003-4 71003-5 71087-3 71091-3 71091-4 71086-4 71085-3 71086-5
71003-3EA 73.5 EUR
71003-3 71003-4 71003-5 71087-3 71091-3 71091-4 71086-4 71085-3 71086-5
ADN-polimerasas
Reactivos de ácidos nucleicos End-point PCR Enzymes and Kits
La ADN polimerasa KOD HiFi es una enzima de corrección única ya que se aísla del Thermococcus kodakaraensis KOD1, extremadamente termófilo y con una capacidad de procesamiento y fidelidad superiores que permiten una amplificación por PCR más rápida y exacta que la lograda con las enzimas convencionales.
La ADN polimerasa KOD HiFi también existe en una versión de 'Hot Start' para alta especificidad y mayor longitud de lectura, y como mezcla (ADN Polimerasa KOD XL), recomendada para moldes muy largos.
La ADN polimerasa NovaTaq™ es una enzima recombinante de alta pureza adecuada para cualquier aplicación en la que se requiera una ADN polimerasa Taq de la máxima calidad.
Para mayor especificidad y adecuación a PCR estándar, la ADN polimerasa NovaTaq Hot Start es una forma químicamente modificada de la enzima, que se activa cuando se calienta a 95 °C durante 7-10 minutos.