PopCulture® reagent
Proveedor: Merck Millipore (Novagen)
El reactivo PopCulture® es un concentrado con base de detergente que se puede añadir directamente a cultivos de E. coli para extraer proteínas de forma efectiva sin necesidad de una recolección de células. Las proteínas recombinantes pueden estudiarse directamente en el extracto crudo o purificarse añadiendo una matriz de afinidad, lavando el complejo matriz-proteina dian para eliminar medio de cultivo y contaminantes celulares, y eluyendo la proteína purificada de la matriz. El procedimiento de purificación de proteínas PopCulture es ideal para el procesamiento robótico de muestras de alto rendimiento para la investigación en proteómica o cualquier aplicación que se beneficie de una rapidez y comodidad superior.
- El cultivo, extracción y purificación se pueden llevar a cabo en el tubo de cultivo o placa multifunción original, sin necesidad de columnas o centrifugación