Reactivos para extracción de proteínas, BugBuster® y BugBuster® plus Benzonase®, Millipore®
Proveedor: Merck Millipore (Novagen)
70584-3 70584-4 70750-3
70584-3EA 140 EUR
70584-3 70584-4 70750-3
Reactivos para extracción de proteínas, BugBuster® y BugBuster® plus Benzonase®, Millipore®
Tampones Tampones de extracción
El reactivo para extracción de proteínas BugBuster® está formulado para romper suavemente la pared celular del E. coli, liberando proteína soluble. Proporciona una alternativa, sencilla, rápida y económica a métodos mecánicos como la french press o la sonicación, utilizados para la liberación de proteínas, como preparación para purificación posterior u otras aplicaciones. La formulación utiliza una mezcla de detergentes capaces de perforar la pared celular sin desnaturalizar la proteína soluble.
The standard BugBuster® reagent is supplied as a Tris-buffered, 1X ready-to-use liquid that is stable at room temperature. The 500 ml size is also available bundled with 10000 U Benzonase® Nuclease (provided in a separate vial) for the preparation of low viscosity extracts and/or removal of nucleic acids from protein preparations.