Los guantes desechables con resistencia química más finos
Presentación de Microflex 93-260, el nuevo guante que está revolucionando la protección frente a productos químicos de las manos. Con un innovador diseño de tres capas, Microflex 93-260 ofrece la protección segura que los trabajadores necesitan a la hora de manipular los productos químicos.
Diseño innovador de 3 capas*
La fabricación exclusiva del guante de tres capas dispone de un interior suave diseñado específicamente para permitir fácilmente la colocación y la retirada. Su capa central flexible proporciona la máxima protección ante los ácidos y bases, mientras que el exterior duradero proporciona la máxima protección ante los disolventes orgánicos. Dado que el exterior resistente del guante es más duradero para las condiciones físicas y químicas necesarias, los trabajadores pueden cambiar los guantes con menos frecuencia, lo cual da lugar a una mejor productividad.
Protección química resistente
El Microflex 93-260 proporciona tal protección química resistente, que ha cumplido los requisitos tanto para la certificación EN 374 en Europa, como para la certificación KOSHA en Corea. En las pruebas contra productos químicos agresivos como ácido sulfúrico, N-heptano, hexano y metanol, el Microflex 93-260 demuestra unos tiempos de permeación impresionantes, a menudo destacando sobre los competidores.
Comodidad sin igual
Elaborados con un material innovador compuesto de nitrilo y neopreno, el Microflex® 93-260 tiene un grosor de sólo 7.8 mil (0.19 mm) y proporciona todos los beneficios de un solo uso, guante resistente a las salpicaduras: comodidad, ajuste, destreza y agarre excelentes. Estos atributos combinados con una tecnología de diseño ayudan a reducir la fatiga muscular de las manos y los antebrazos para contribuir a la productividad de los trabajadores y reducir la probabilidad de que se produzcan accidentes y derrames costosos y peligrosos.
* El proceso usado para elaborar este guante de tres capas está pendiente de patente.
Folletos
Vea nuestros vídeos
![]() |
|||
Presentación del Microflex 93-260 |