Seguridad química en el laboratorio
Cuando se trabaja con productos químicos, especialmente con productos químicos peligrosos, la seguridad es primordial. Usar un equipo de protección personal adecuado es obligatorio, evidentemente, pero hay otras opciones que posiblemente quiera considerar para ayudarle a mantener su laboratorio seguro:
- Manipulación de productos químicos: elegir productos con recipientes de fácil manejo y más seguros puede marcar la diferencia.
- Prepárese para roturas o derrames accidentales teniendo los productos absorbentes adecuados a mano.
- Evite riesgos innecesarios con alternativas de productos químicos más seguras y con el control de residuos peligrosos.
- Protección para mesas y dispensación segura.
- Almacenamiento de productos químicos incluido el etiquetado de productos peligrosos.
Además, hemos incluido algunas preguntas frecuentes que esperamos que le resulten útiles e información sobre los reglamentos REACH y CLP. También están disponibles para su descarga las directrices generales de seguridad y una guía técnica, además de los enlaces al buscador de hojas de datos de seguridad de los materiales (MSDS) y un selector de documentación sobre productos.
Watch the "Understanding chemicals to create a safer lab" webinar:
Opciones de envases más seguras
Disolventes y ácidos en botellas de plástico
Los ácidos y disolventes AnalaR NORMAPUR® en botellas de plástico tienen un envase seguro, prácticamente irrompible, respetuoso con el medioambiente, ligero y fácil de manejar.
Botellas de vidrio con revestimiento para ácidos
Las botellas Safebreak son específicas para ácidos. El revestimiento de PE contiene el ácido si se rompe el cristal.
Botellas de aluminio para disolventes para HPLC
Los recipientes de aluminio garantizan la alta pureza del disolvente además de ser irrompibles, ligeros y fáciles de manejar.
Transportadores seguros de frascos
Transportadores seguros, coloridos y prácticos para el transporte de ácidos, álcalis y disolventes.
Productos químicos de laboratorio de seguridad
Gel de sílice
Aunque los geles de sílice son desecantes seguros, los antiguos indicadores de humedad que se incluían en ellos no lo son.
Detergentes biodegradables
Los detergentes concentrados LABWASH® Premium tienen ingredientes biodegradables de alta actividad y bajo consumo. Haga un sencillo cambio a LABWASH® para una limpieza excelente que es más suave para usted y el entorno.
Disolventes ecológicos
La síntesis orgánica puede incluir sustancias tóxicas y cancerígenas. VWR Chemicals ofrece varios disolventes alternativos más ecológicos, 2-metiltetrahidrofurano, 1,3-dioxolano, ciclopentil metil éter y 1,3-propanodiol, que podrían reducir la exposición.
Disolventes anhidros
Una gama completa de disolventes de alta pureza con niveles de agua extremadamente bajos fabricados específicamente para aplicaciones de biotecnología y orgánicas sensibles a la humedad.
Tiras reactivas de peróxido
Las tiras reactivas de peróxido se utilizan para identificar rápidamente los peróxidos inorgánicos en soluciones acuosas y disolventes orgánicos.
Tiras reactivas de ácido peracético
Las tiras reactivas de ácido peracético se utilizan para identificar los restos de ácido peracético tras la desinfección.
Productos y servicios para su seguridad
Productos absorbentes para derrames
Querrá ser capaz de contener los derrames o las roturas que se produzcan de forma rápida y eficiente, así que tenga una selección de productos absorbentes adecuados para derrames a mano.
Etiquetas de seguridad
Las etiquetas de seguridad son útiles cuando crea una mezcla o transporta muestras. Cumplen con las normativas del GHS (Sistema globalmente armonizado) para sustancias químicas y mezclas.
Protectores para sobremesa
Los protectores para sobremesa sirven como barrera esencial en la mesa de trabajo contra salpicaduras corrosivas, muestras calientes o vibraciones de los equipos.
Descubra 15 productos químicos de laboratorio habituales y cómo organizarlos
Preguntas frecuentes
ÁCIDOS
1. ¿Qué sustancias son incompatibles con su ácido?
- Ácido acético es incompatible con el óxido de cromo (IV), el ácido nítrico, los alcoholes, el etilenglicol, el ácido perclórico, los peróxidos y los permanganatos.
- Ácido nítrico es incompatible con el ácido acético, la anilina, el óxido de cromo (IV), el ácido cianhídrico, el sulfuro de hidrógeno y los líquidos y los gases inflamables.
- Ácido oxálico es incompatible con la plata y el mercurio.
- Ácido perclórico es incompatible con el anhídrido acético, el bismuto y las aleaciones de bismuto, los alcoholes, el papel y la madera.
- Ácido sulfúrico es incompatible con el clorato de potasio, el perclorato de potasio y el permanganato de potasio.
2. ¿Puedo utilizar el ácido cítrico GPR RECTAPUR® (20273*) para descalcificar máquinas de café?
Sí. Para eliminar la cal de una máquina de café, disuelva la mayor cantidad posible de ácido cristalino en agua tibia (de 40 a 50 °C). Cuando la solución se enfríe, decántela, dejando los sedimentos que no se hayan disuelto, y vierta la solución, sin el sedimento, en la máquina de café. Después de eliminar la cal, enjuague bien la máquina de café una o dos veces con agua del grifo. Para asegurarse por completo de que no queda ácido cítrico, compruebe el agua de enjuague con una tira de pH.
3. ¿Cómo puedo trabajar de forma segura con ácido fluorhídrico NORMATOM® (83873* o 85029*)?
Hay disponible una combinación de seguridad especial para el almacenamiento y la dispensación de ácido fluorhídrico:
- Botella con paredes extragruesas
- Sello y tapón de seguridad especialmente diseñados
- Dispensador especial capaz de administrar la cantidad precisa de ácido que necesita para garantizar que la última gota vuelve de forma segura a la botella
4. ¿Como se pueden gestionar los riesgos de explosión del ácido perclórico al 70 % AnalaR® NORMAPUR® ACS (20589*)?
El ácido perclórico altamente concentrado es muy corrosivo pero no explosivo. A una presión normal, se puede calentar hasta el punto de ebullición sobre una llama directa. Sin embargo, si hay presente un mínimo rastro de impurezas orgánicas o si el ácido perclórico entra en contacto con una sustancia orgánica, puede explotar, por lo que es necesario almacenarlo y manipularlo con cuidado para evitar la contaminación.
5. ¿Por qué VWR Chemicals suministra ácido nítrico concentrado en una botella de plástico con una fecha de caducidad corta de 2 años?
El ácido nítrico concentrado ataca al plástico y, por lo tanto, la botella de plástico se volverá quebradiza con el tiempo.
6. ¿Cómo puedo trabajar de forma segura con el ácido fórmico al 100 % altamente concentrado AnalaR® NORMAPUR® (20318*)?
El ácido fórmico altamente concentrado se descompone lentamente en monóxido de carbono y agua. La formación de gas eleva la presión en la botella y eso puede provocar que explote. La reacción de descomposición se acelera a temperaturas tan bajas como 30 °C. Por esta razón, suministramos el ácido fórmico en botellas con tapones de rosca especiales.
7. ¿Por qué VWR Chemicals suministra ácido nítrico al 99 % (85851*, 85850*) con un envase y unos cierres especiales?
El fumante de ácido nítrico emite un humo marrón rojizo debido a la acción de la luz y el calor. Estos humos provocan que la presión del interior del recipiente se eleve y, en determinadas circunstancias, puede provocar que el recipiente explote. El envase y los cierres especiales de VWR Chemicals evitan estos problemas de seguridad.
ENVASES
8. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de las botellas de vidrio y de plástico de polietileno de alta densidad (HDPE)?
Además de la mayor seguridad que proporciona el HDPE, estas botellas de plástico son útiles cuando utiliza muchos ácidos o le preocupan los costes de adquisición. La alta calidad de los frascos de HDPE garantiza la compatibilidad con nuestra calidad analítica de alta pureza (Analar NORMAPUR) y el paquete es más barato y mucho más ligero de manejar que los frascos de vidrio.
9. ¿Qué es EMBASAFE?
Este envase especial con revestimiento de PE permite la máxima protección en caso de rotura del vidrio porque contiene cualquier rotura, lo que facilita lidiar con ella. El cristal es, evidentemente, totalmente compatible con nuestra calidad analítica de alta pureza (Analar® NORMAPUR®) y se puede reciclar como las botellas de vidrio tradicionales.
10. ¿Cuál es el periodo de almacenamiento de las sustancias en botellas de PE?
Disolventes: 5 años
Ácidos: 2 años
ETIQUETAS Y REGLAMENTO CLP
11. ¿Cuáles son las dimensiones mínimas de las etiquetas para etiquetar sus mezclas o muestras?
12. ¿Cómo leer una etiqueta de VWR?
Las nuevas etiquetas en varios idiomas se han diseñado para ayudarle a encontrar la información que necesita de forma fácil y rápida. Estas etiquetas siempre incluyen una fecha de caducidad para el producto sin abrir y conservado correctamente, y normalmente un espacio para que usted introduzca la fecha de recepción y/o la fecha en la que se abrió la botella por primera vez.
Las nuevas etiquetas también cumplen con los requisitos de CLP. La especificación garantizada del producto aparece en la etiqueta si hay espacio disponible. De lo contrario, puede encontrar las especificaciones actuales de VWR en vwr.com.
13. ¿Cómo manipular productos químicos de forma segura?
Antes de manipular productos químicos peligrosos, consulte la hoja de datos de seguridad y, a continuación, realice una evaluación de riesgos.