Peligros químicos
LOS LABORATORIOS SEGUROS CONFÍAN EN UNA PROTECCIÓN DE LAS MANOS INTELIGENTE
Cuando trabajan con una amplia variedad de productos químicos, los investigadores de laboratorio necesitan saber que sus manos están protegidas frente a quemaduras, irritaciones y otros efectos adversos para la salud provocados por la exposición a productos químicos. Las salpicaduras de productos químicos son el riesgo o incidente más recurrente de un laboratorio y provocan lesiones a los empleados, así como la pérdida de productividad. La amplia gama de guantes desechables de Ansell ofrece protección específica para las manos frente a una amplia gama de sustancias químicas peligrosas. De este modo, aumenta la confianza en un entorno de trabajo más seguro.
Folleto descargable de Ansell
Guantes de un solo uso de Ansell
Producto de Ansell
Descripciones y beneficios
Microflex 73-847
Estos guantes de neopreno son idóneos para manejar materiales de vidrio mojados, ya que ofrecen un agarre excelente tanto en húmedo como en seco. De ergonomía certificada, reducen la fatiga de la mano y minimizan el riesgo de desarrollar lesiones musculoesqueléticas.
Microflex 93-260
Son los guantes desechables con resistencia química más finos. Son idóneos para investigadores que sufren un alto riesgo de exposición a productos químicos nocivos, pero que necesitan el tacto y la comodidad de unos guantes de protección química.
Microflex 93-856
Estos guantes resistentes y de color naranja de alta visibilidad son muy resistentes a los disolventes y cuentan con un puño extendido que aporta protección a los antebrazos.
Microflex 93-853
Guantes resistentes de protección frente a las salpicaduras químicas con puño extendido para los entornos más exigentes.
Microflex 93-852
El color negro oculta manchas y proporciona un fondo de contraste para identificar materiales de colores más claros. El material proporciona un agarre seguro, incluso en ambientes húmedos.
Microflex 93-850
Guante desechable de nitrilo con AQL 0,4: el estándar más alto conocido para la calidad y consistencia de la barrera. Barrera que reduce significativamente el riesgo de exposiciones dañinas y rasgaduras.
Recursos de formación
Tabla de penetración de los guantes frente a productos químicos de laboratorio habituales
Exposición a productos químicos en laboratorios: documento técnico
Selección inteligente de la protección para las manos en laboratorios: guía
Vídeos
Microflex 73-847
Guantes desechables de neopreno con tecnología ERGOFORM
Microflex 93-260
Guantes desechables resistentes
Microflex 93-856
Guantes de nitrilo desechables de alta visibilidad
¿Quiere ver más vídeos?
¡Acceda a YouTube!
Solicitar muestras