Peligros físicos
PROTECCIÓN FRENTE A LOS RIESGOS DIARIOS DEL LABORATORIO
Los científicos de laboratorio se ven expuestos a menudo a una variedad de peligros químicos y físicos que los ponen en riesgo de sufrir lesiones personales y una pérdida de productividad. La amplia gama de guantes de protección química y física de Ansell ofrece protección específica para las manos frente a muchos de los peligros a los que se enfrenta un laboratorio común cada día.
Descargable de Ansell
Guantes de un solo uso de Ansell
Producto de Ansell
Descripciones y beneficios
HyFlex 11-318
Ofrecen una increíble resistencia frente a los cortes y tienen un diseño fino y ligero que proporciona una sujeción firme al trabajar con objetos afilados.
ActivArmr 80-813
Ofrecen resistencia frente a las llamas y frente a los cortes, por lo que son idóneos para trabajar con productos químicos piróforos.
Crusader Flex 42-474
Cómodos guantes con agarre mejorado, diseñados para manipular objetos calientes a hasta 200 °C.
Chem-Tek 38-612
Ofrecen la mayor resistencia frente a los productos químicos más agresivos: hidrocarburos alifáticos, halogenados y aromáticos y ácidos minerales concentrados.
Recursos de formación
Exposición a productos químicos en laboratorios: documento técnico
Selección inteligente de la protección para las manos en laboratorios: guía