Disolventes Chromasolv™
Estos disolventes se han diseñado de forma personalizada con el fin de satisfacer los requisitos de cada método analítico específico, y son adecuados para utilizar en una serie diversa de industrias.
Disolventes Chromasolv™ para aplicaciones de HPLC
Necesita un proveedor de disolventes en el que pueda confiar. Se ha probado la idoneidad de todos nuestros disolventes para el análisis HPLC.
Disolventes Chromasolv™ en contenedores de acero inoxidable
Reduzca los gastos de almacenar, manipular y eliminar disolventes en un 98 %
Disolventes Chromasolv™ para aplicaciones LC-MS
Todos los disolventes para LC-MS se testan con reserpina para garantizar señales de muy baja pureza en espectro de alta sensibilidad para mantener la integridad.
Disolventes Chromasolv™ para el análisis de residuos de pesticidas
Amplia gama de disolventes diseñados específicamente para el análisis de residuos de pesticidas por cromatografía de gas.
Disolventes Chromasolv™ para CG de espacio de cabeza
Gama completa de sales de alta pureza que satisfacen los requisitos de la Farmacopea Estadounidense, Euro. e ICH para el análisis de la cromatografía de gases de espacio de cabeza.