Frascos de laboratorio DURAN®
El proceso evoluitivo DURAN® se caracteriza, como todos los demás, por la diversificación y ramificación. En su esencia, encontramos el frasco de laboratorio Original GL 45 hecho de vidrio borosilicato 3.3, con escalas fácilmente legibles y un amplio campo de etiquetado para el marcaje sencillo, dentro de una cerámica blanca horneada.
El vidrio borosilicato 3.3 es un material atractivo que ofrece interminables posibilidades de diseño. Resistencia química muy elevada, comportamiento inerte virtual, transparencia, elevada temperatura de uso, expansión térmica mínima y una elevada resistencia a los choques térmicos son sus propiedades más destacadas.
Desde la introducción del frasco de laboratorio GL 45 en1972, los frascos DURAN® han sido desarrollados y mejorados de manera constante. Ahora está disponible una amplia gama de productos y sistemas de alta calidad. Las numerosas variantes y el amplio equipamiento original de DURAN®permiten aplicaciones prácticamente ilimitadas.
Frascos de reactivos tradicionales DURAN®
Los frascos originales y un clásico del laboratorio - el frasco de reactivos DURAN® .
Original - frascos DURAN® GL 45
El estándar dorado de los frascos multifuncionales de laboratorio hechos de vidrio borosilicato 3.3 con una elevada pureza.
Inteligente - DURAN® YOUTILITY
Preserva las mejores características del frasco original, esta siguiente generación de frascos de laboratorio ofrece características mejoradas, seguridad para el usuario y los componentes.
Puro - DURAN® PURE
Una gama de frascos y cierres de alta calidad desarrollada para las necesidades de la industria farmacéutica.
Pendular - DURAN® TILT
Frasco inteligente y reutilizable para la preparación de medios de cultivos celulares
Ahorro de espacio - DURAN® SQUARE
El envase cerrado y eficiente es la ventaja de esta forma que ahorra espacio.
Extendido - DURAN® GLS 80®
Todas las características de los frascos originales GL 45 DURAN® con los beneficios añadidos de una boca más grande.
Aislada - DURAN® de doble pared
Una camisa de vidrio externa permite calentar o enfriar el contenido según convenga sin riesgos de contaminación cruzada.
Protector - DURAN® protect
Un revestimiento externo de plástico de seguridad protege tanto al usuario como el contenido ante las roturas.
Más fuerte - DURAN® pressure plus+
Un frasco de mayor resistencia que ofrece una opción más segura para aplicaciones de laboratorio que impliquen vacío o de presión moderada.
Agitada - DURAN® con hendiduras verticales
La botella más reciente para un mezclado de alta eficacia, combinado con los beneficios de una boca GLS 80® más ancha.
Protegido ante los rayos UVA - DURAN® amber
La adición de una capa de ámbar externa fundida garantiza que el contenido esté protegido ante los efectos de la foto-degradación.