Redefiniendo la microscopia para la investigación en ciencias de la vida
Discover Echo ha sido fabricado en torno a una visión particular para repensar el diseño del microscopio tradicional. Cada aspecto del flujo de trabajo, la usabilidad y las prestaciones ha sido impulsado para crear un producto moderno y potente.
El 71 % de los laboratorios de investigación actuales disponen tanto de microscopios ESTÁNDARES como INVERTIDOS.
Echo ha desarrollado los primeros microscopios híbridos del mundo que pueden adoptar cualquiera de las dos configuraciones. No existe otro microscopio en el mercado que pueda hacerlo.
También hemos sustituido los oculares con pantallas táctiles de resolución ultraelevada para crear una experiencia sin paragón.
Rebel
Imágenes rápidas, fiables y de alta calidad al alcance de su mano
Un robusto microscopio para campo claro/cultivo de tejidos
Configuración estándar e invertida
Modos de imágenes: BF-PH-POL
Puente nasal inteligente de 5 posiciones
DESCUBRA MÁS
Revolve
Descubra, capture, comparta y publique: un microscopio que utilizará todo su laboratorio
Potente microscopio para investigación avanzada
Configuración estándar e invertida
Modos de imágenes: FL, BF, PH, DF, POL
Puente nasal inteligente de 6 posiciones
Fluorescencia motorizada de 5 canales
Z-Stack disponible
Automatización Lite
Revolution
El microscopio automatizado para la investigación en ciencias de la vida
Generación de imágenes completamente automatizada de elevada potencia
Configuraciones estándar e invertida
Modos de imágenes: FL, BF, PH, DF, POL
Puente nasal inteligente de 6 posiciones
Fluorescencia motorizada de 5 canales
Z-Stack incluido
Enfoque automático
Automatización completa