Cámaras
Avantor ofrece la mayor selección de cámaras del mercado. Estas cubren la mayoría de las aplicaciones de los clientes y segmentos de mercado. Si está buscando una solución multifunción para microscopios, eche un vistazo a los microscopios digitales con cámara integrada.
¿Cómo hacer su elección?
Como Avantor ofrece una amplísima gama de cámaras, encontrará un selector que le ayudará a encontrar el adecuado para usted. El selector le ofrece las siguientes opciones:
Tipo de sensor - Tamaño de sensor - Color o monocromo - Resolución - Conectividad (USB o HDMI u otros) - Aplicación.
Cámaras USB y cámaras para aplicaciones de fluorescencia
Las cámaras USB son las que se utilizan con mayor frecuencia. Son ideales para una finalidad general y una visión de calidad superior. Las cámaras USB precisan un software para el análisis de imágenes avanzado que puede estar grabado en un CD o descargarse desde el sitio web.
Modelos disponibles de 3 a 20 megapíxeles
Cámaras HDMI
Las cámaras HDMI ofrecen varios ajustes directamente desde el dispositivo mediante el uso de un ratón (en general, suministrado) para seleccionar los parámetros deseados.
Algunos modelos se pueden utilizar con un software (mediante conexión USB a un ordenador). Con cámaras HDMI, usted también puede mostrar fotografías y vídeos en un proyector o monitor externo.
De 2 a 6 megapíxeles.
Cámaras y tabletas con Wi-Fi
Las cámaras de tableta tienen una aplicación en el iPad o pueden utilizar un software de aplicación en función del tipo de cámara. Permiten compartir imágenes fácilmente. No se necesita ningún ordenador. Son ideales para el análisis básico de imágenes.
Modelos de 5 megapíxeles.
Cámaras con ocular
Para aplicaciones básicas, pueden añadirse fácilmente a un microscopio cuando no se dispone de un fototubo ni de un microscopio trinocular.