Normativa
Calidad del agua
ISO 6059 | Determinación de dureza total (calcio y magnesio) - Método titrimétrico con EDTA |
ISO 6058 | Determinación de calcio - Método titrimétrico con EDTA |
EN ISO 9963-1 | Determinación de alcalinidad total y materiales compuestos - Parte 1 |
EN ISO 9963-2 | Determinación de carbonato alcalino - Parte 2 |
ISO 9297 | Determinación de cloruros - Valoración con nitrato y cromato de plata como indicador (método de Mohr) |
ISO 7393-1 | Determinación de cloro libre y total - Parte 1: Método titrimétrico con N,N-dietilfenileno-1,4 diamina |
ISO 7393-2 | Determinación de cloro libre y total - Parte 2: Método colorimétrico con N,N-dietilfenileno-1,4 diamina |
ISO 15705 | Determinación de DQO - Micrométodo |
ISO 6060 | Determinación de DQO |
ISO/CD 25814 | Determinación de oxígeno disuelto - Método electroquímico con un DO ext. |
ISO/DIS 7887 | Comprobación y determinación de color |
ISO 7027 | Determinación de turbidez |
ISO 10359-1 | Determinación de fluoruros - Parte 1: Método electroquímico con ISE (para agua potable o con un nivel de contaminación bajo) |
ISO 5664 | Determinación de amonio - Método por destilación y titrimetría |
ISO 10523 | Determinación de pH |
ISO 27888 | Determinación de conductividad |
ISO 11923 | Determinación de partículas suspendidas por filtros de fibra de vidrio |