Análisis de la demanda química de oxígeno (DQO)
La demanda química de oxígeno (DQO) del agua viene determinada por el método de dicromato después de la digestión.
VWR ofrece dos soluciones para medir el DQO:
- Método rápido
- Método oficial
Método rápido DQO, Merck
Método rápido DQO, Merck
Una amplia gama de pruebas de cubetas para DQO, también para las muestras con un alto contenido en cloruro, tres modelos de termorreactores, estándares y espectrofotómetros.
Método rápido DQO, Hach
Método rápido DQO, Hach
Sistemas completos de análisis DQO, amplio rango de reactivos para DQO preparados (no se necesita una dilución de la muestra), un reactor y espectrofotómetros.
Más información
Método oficial DQO
Método oficial DQO
La muestra se mineraliza primero en una unidad de digestión manual o automática con los reactivos adecuados.