Ensayos de dilución, DBO respirométrica y biodegradabilidad
La determinación de la demanda bioquímica de oxígeno siempre es un tema de debate sobre el método que utilizar y su aplicabilidad. El método respirométrico es comparable con el método de dilución, pero se aconseja utilizarse únicamente para el propio control. Los tests fotométricos también pueden utilizarse para determinar los valores de la DBO.
Encontrará información amplia sobre los diferentes métodos para determinar la demanda bioquímica de oxígeno (DBO) en el manual de WTW, que puede descargar aquí.
También puede encontrar productos importantes para los ensayos de biodegradabilidad.
DBO - Sistemas de autrocontrol y respirométricos
Una reducción del oxígeno (debido a su consumo por parte de microorganismos) provoca una diferencia de presión definida y esta se mide mediante un sensor de presión. Es práctico y fácil de realizar. La producción de gas metano por parte de microorganismos también se puede medir con algunos de los sistemas.
Aplicaciones
WTW
Oxitop respirométrico® sistemas de medición para autocomprobación de la DBO (5) (Oxitop®-I)
- Sistema de sensor digital inteligente OxiTop®-IDS con mediciones de DBO ampliadas hasta 400 000 mg/l, estudios de biodegradabilidad, respiración del suelo y estudios de metano.
Productos
Velp
Sistema de sensores respirométricos para la DBO
Sistema de 6 sensores para
- DBO
- Maxi -PBM (Potencial Bioquímico de Metano)
- Análisis de suelo -
- Biodegradabilidad del plástico
Productos
Dilución para DBO
Determinación de la DBO de acuerdo con la DIN EN 1899-1 (ISO 5815) DIN EN 1899-2 y los métodos estándares 5210 B.
Sensor de oxígeno de autoagitación StirrOx® G para la determinación del oxígeno en frascos Karlsruhe permite:
- Flujo constante para una elevada reproducibilidad
- No se requiere una calibración de punto cero
- Listo inmediatamente para la medición
Productos
Método fotométrico de la DBO
El uso de un test de célula permite una determinación sencilla y eficiente de la DBO, siguiendo el método Winkler modificado.
Reactivos para el análisis calibrado y que cumple con la normativa para la seguridad.
- El sistema de código de barras permite un uso rápido y simple
- Documentación exhaustiva sobre el control de calidad para cualquier test
- Aún se requieren 5 días de incubación, el análisis tiene menos pasos de gestión que otros métodos
Productos
Incubadoras de DBO
Todos los métodos de DBO requieren que las muestras se guarden a 20 °C (68 °F) durante 5 días. Avantor ofrece una amplia gama de incubadoras con control de la temperatura.
Velp Scientifica
1 modelo, FTC 120:
- Temperatura fija a 20 °C
- 120 l
5 modelos, FOC Connect
- de 3 a 50 °C (0,5 °C)
- de 109 a 169 l
Productos
WTW
5 modelos, TS:
- de 10 a 40 °C (0,5 °C)
- de 180 a 500 l
Contenedor termostático, Oxitop® Box
- Temperatura fija a 20 °C (0,5 °C)