Whatman™ Filtros para el Análisis de Agua, Aire y Suelos
Obtener resultados precisos y fiables en análisis de aire, agua y suelos es vital para el control mediambiental. GE sabe que la filtración debe ser eficiente, reproducible y que se ha de preservar la integridad de las muestras. Independientemente de si está usando un filtro de vidrio, un filtro de jeringa u otro filtro Whatman ™, puede estar seguro que GE asegura la calidad de sus productos.
Análisis de Agua | Análisis de Aire | Análisis de Suelos | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
NUEVOS filtros RTU*. *Listos para usar |
Seminario en línea sobre los 40 años de experiencia en análisis y preparación de pruebas medioambientales de 21 minutos
Whatman™ Filtros para el Análisis de Agua
![]() |
Con los filtros Whatman™ puede analizar sus muestras de acuerdo con los requisitos ambientales para el análisis de aguas. Se deben realizar las siguentes pruebas:
|
Whatman™ ha desarrollado filtros específicos para garantizar resultados fiables y permitirle realizar fácilmente cada análisis, incluso a partir de muestras críticas.
Por ejemplo, los filtros de fibra de vidrio 934-AH RTU, que se suministran en formato prelavado y preconectado, permiten un considerable ahorro de tiempo al realizar análisis de sólidos en suspensión.
Los filtros de jeringa GD / XP, que incluyen una prefiltración integrada con un prefiltro de doble capa y una membrana final de 0.45 micras, permiten una fácil filtración de muestras difíciles de filtrar. Por otra parte, los prefiltros de polipropileno minimizan el nivel de extraíbles, por lo que son adecuados para el análisis de trazas de metales por ICP-MS. Descubra cómo Anotop ™ IC, Puradisc Aqua 30, Puradisc, Spartan, GD / XP y GD / X ™ y Mini-Uniprep pueden facilitarle el trabajo!
Customer testimonial: Whatman™ filters for Water Quality Testing
Nuevo: la familia RTU (lista para usar) ahora se amplía a los filtros
GF/C RTU para sólidos disueltos y en suspensión De acuerdo con la norma EN872
934-AH RTU para materiales volátiles de acuerdo con el método estándar de laboratorio 2540 C y D de la EPA en EE. UU.
Listos para usar: prelavados, secos/encendidos, refrigerados, desecados, pesados con cifras de 4 decimales y colocados en plato con código de barras y en caja con código de barras
Solicite muestras de filtros Whatman para análisis de AGUA
Los sólidos totales suspendidos, disueltos y volátiles deben determinarse utilizando filtros de fibra de vidrio. ¡Los filtros de fibra de vidrio RTU 934-AH están listos para usar!
Filtros de Microfibra de Vidrio sin Ligantes, grado GF/C, Whatman Aplicación: Característica1: Característica 2: Conforme con Standard Method: Tipo de filtro: |
Filtros de Microfibra de Vidrio sin Ligantes, grado 934-AH, Whatman Aplicación: Característica 1: |
Nuevos RTU disponibles para materiales volátiles Filtros de microfibra de vidrio, 934-AH™, listos para su uso, Whatman Aplicación: Punto destacado 1: Punto destacado 2: Compatible con el método estándar: Nombre del filtro: 934-AH RTU Tipo de filtro: Filtro de fibra de vidrio |
||
Filtros de microfibra de vidrio, 934-AH™, listos para su uso, Whatman Aplicación: Punto destacado 1: Punto destacado 2: Compatible con el método estándar: Nombre del filtro: 934-AH RTU Tipo de filtro: Filtro de fibra de vidrio |
Demo of Glass microfiber filters, 934-AH™ RTU, Whatman
El análisis químico requiere habitualmente instrumentación analítica. La filtración de muestras de agua antes del análisis es una buena práctica para eliminar partículas no deseadas del análisis y proteger la instrumentación delicada de compuestos potencialmente dañinos.
En esta sección, le ofrecemos filtros para:
- determinación de metales pesados disueltos (filtros jeringaGD/XP™, filtros in-Line Polydisc™ GW y Polycap™ GW)
- preparación de muestras de iones en disolución (filtros jeringa Anotop™ IC)
- determinación de carbón orgánico disuelto (DOC) (filtros jeringaPuradisc™ Aqua 30)
Filtros jeringa, GD/XP™, Whatman Aplicación: Características 1: Características 2: |
Filtros in-Line, Polydisc™ GW, Whatman Aplicación: Característica 1: |
Cápsulas de muestreo de aguas subterráneas, Polycap™ GW, Whatman Aplicación: Características 1: |
Para proteger la instrumentación y las muestras, dispone de los siguientes filtros:
Filtros jeringa, GD/XP™, Whatman Aplicación: Característica 1: Caracteríastica 2: |
Filtros sn-Jeringa, Mini-UniPrep™ G2 Aplicación: Característica 1: Característica 2: |
Filtro sin-jeringa, Mini-UniPrep™ Aplicación: Característica 1: Característica 2: |
Demo del filtro jeringa Whatman GD/X™
Demo de Whatman Mini-UniPrep™
Los microorganismos de una muestra de agua se recogen utilizando un filtro de membrana de microfiltración.
La membrana se puede transferir a un medio de cultivo microbiológico para la posterior identificación y / o cuantificación de microorganismos. La elección del filtro de membrana apropiado dependerá de la metodología que se siga.
Filtros de Membrana de Ésteres Mixtos de Celulosa, Whatman Aplicación: Característica 1: |
Filtros de Membrana, MicroPlus and ME, Whatman Aplicación: Característica 1: |
Filtros de Membrana de Poliamida, Whatman Aplicación: Característica 1: |
Filtros de Membrana, Nuclepore™ Negro, Whatman Aplicación: Característica 1: |
VWR can provide you a complete product range of consumables, equipments and reagents for Environmental analysis. Use the search tool in our home page or contact your sales representative.
Whatman™ Filtros para en Análisis de Aire
La monitorización de la calidad del aire es cada vez más importante debido a la presencia de una gran cantidad de contaminantes en el ambiente. Las fuentes de emisión pueden ser naturales o ser causadas por industrias, agricultura o transportes. Las partículas ultrafinas (UFP) se han convertido en un área clave de interés en el monitoreo ambiental y estudios relacionados, ya que se ha demostrado que tienen impactos potencialmente significativos en la calidad del aire y de la salud.
También se deben controlar los metales pesados, compuestos orgánicos y productos químicos inorgánicos como el ozono, carbonos orgánicos volátiles, el SO2, el NO2, el CO, el benzoato o el asbesto.
Whatman ™ puede brindarle soporte con filtros específicos para el monitoreo de partículas, tanto manual como automático; para el muestreo en entornos normales o agresivos; para estudios de radioactividad, metales o pruebas de amianto.
Elija entre 13 tipos diferentes de filtros Whatman ™ para el análisis de muestras de aire:
|
|
Solicite muestras de filtros Whatman para análisis de AIRE
Muestreo manual en entornos normales
Muestreo manual en ambientes agresivos
Muestreo automático
Filtros de Microfibra de Vidrio con Ligantes, Grado GF 10, Whatman Aplicación: Característica 1: |
Muestreo de radioactividad y trazas de metales
Filtros para la determinación de metáles en el ambiente
La monitorización de la contaminación del aire en chimeneas, conductos y aerosoles requiere un filtro que pueda soportar entornos químicamente agresivos y altas temperaturas. Purezas altas también se requieren para esta aplicación.
Filtros para metales pesados
Filtros de Microfibra de Cuarzo para muestreo de aire, Grade QM-A, Whatman Aplicación: Característica 1: |
Filtros de Cuarzo puro para muestreo de aire, Grado QM-H, Whatman Aplicación: Característica 1: |
Filtros de Microfibra de Vidrio para muestreo de aire, Grado EPM 2000, Whatman Aplicación: Catacterística 1: Característica 2: |
Filtros para otras sustancias químicas orgánicas o inorgánicas
Filtros de Microfibra de Vidrio sin Ligantes, Grado GF/A, Whatman Aplicación: Caracteística 1: |
Filtros de Membrana, PTFE, TE, Whatman Aplicación: Característica 1: Caractyerística 2: |
Filtros de Microfibra de Cuarzo para muestreo de aire, Grado QM-A, Whatman Aplicación: Característica 1: |
VWR can provide you a complete product range of consumables, equipments and reagents for Environmental analysis. Use the search tool in our home page or contact your sales representative.
Whatman™ Filtros para el Análisis de Suelos
Desde el punto de vista ambiental, el suelo es un elemento primario del ecosistema, junto con el agua, el aire y los organismos vivos, y por lo tanto, debe ser protegido y preservado de posibles fenómenos de degradación. Por otro lado, el uso de fertilizantes para la explotación agrícola es habitual para aumentar la productividad de los suelos y el rendimiento de los cultivos.
El análisis de muestras de suelos requiere que los compuestos químicos se extraigan primero de su matriz usando pH y modulación térmica y se concentren. Nitrógeno, pesticidas, fósforo, sólidos retenidos soluciones clarificadas y pH deben determinarse en muestras de suelo. Whatman ™ puede proporcionarle el filtro adecuado para cada prueba.
Solicite muestras de filtros Whatman para análisis de SUELOS
El contenido de nitrógeno del suelo normalmente se realiza con las técnicas de Kjeldal, que implican el muestreo de una cantidad exacta de suelo antes de transferirlo a un tubo de digestión. Para esta aplicación, debe utilizar los recipientes de pesaje con bajo contenido de nitrógeno Whatman ™ y luego filtrar la muestra con papel de filtro cualitativo.
Antes del análisis, por ejemplo, mediante cromatografía de gases (GC), los suelos pueden prepararse utilizando la extracción de Soxhlet o la digestión por microondas. Los cartuchos de extracción son ampliamente utilizados para esta técnica. Para eliminar partículas finas y proteger su instrumento GC, use filtros de jeringa específicos.
Cartuchos de Extracción, Whatman Aplicación: |
La mayoría de los ensayos de traza de elementos se basan en extraer del suelo y medir la concentración de oligoelementos en la fase líquida libre de suciedad utilizando, por ejemplo, espectrometría de emisión atómica de plasma acoplado inductivamente (ICP-AES). Por lo general, la muestra debe filtrarse a través de un filtro de fibra de vidrio o papel de filtro cualitativo para asegurarse de que no obstruya los nebulizadores ni interfiera con la inyección en el instrumento de análisis. Si se digiere con acqua regia, la muestra se puede filtrar a través de un papel de filtro sin cenizas.
Filtros jeringa, SPARTAN™, Whatman Aplicación: Característica 1: Tipo de filtro: |
Filtros jeringa, Puradisc™, Whatman Aplicación: Característica 1: Tipo de Filtro: Filtros jeringa |
Filtros jeringa, GD/X™, Whatman Aplicación: Característica 1: Tipo de filtro: |
Filtros jeringa, GD/XP™, Whatman Aplicación: Característica 1: Característica 2: Tipo de filtro: |
Filtros Sin-jeringa, Mini-UniPrep™ G2, Whatman Aplicación: Característica 1: Característica 2: Nombre del filtro: Tipo de filtro: |
Filtro Sin-jeringa, Mini-UniPrep™, Whatman Aplicación: Característica 1: HCaracterística 2: Nombre del filtro: Tipo del filtro: |
Demo del filtro jeringa Whatman GD/X™
Demo de Whatman Mini-UniPrep™
A través del análisis del fósforo en el suelo, se puede determinar la cantidad de fertilizante de fósforo requerido para lograr el máximo crecimiento de la planta. Para determinar el contenido de fósforo del suelo, el suelo se extrae con una solución química y el contenido de fósforo en el extracto se mide por colorimetría. Generalmente una filtración del extracto a través de un filtro de papel cualitativo es necesaria antes del análisis. Si se usa un método automatizado para determinar la concentración de fósforo, puede ser necesario papel de filtro resistente a los ácidos.
Papel de Filtro Cuantitativo Grado Sin Cenizas, Grade 41, Whatman Aplicación: |
El pH del suelo es vital para preservar el contenido de minerales. Algunas plantas tienen requisitos de pH muy particulares. Hay muchas maneras diferentes de medir el pH del suelo. El papel de tornasol / pH es un método rápido y económico para evaluar el pH del suelo cuando un medidor de pH no está disponible o cuando los valores precisos no son necesarios. Al preparar su muestra de suelo, use un papel de pesar para pesar el suelo antes de agregar agua. Los papeles de filtro pueden usarse para eliminar partículas innecesarias de la suspensión.
Papel indicador de pH, Whatman Aplicación: |
Algunos métodos analíticos requieren que los sólidos en suspensión se eliminen de la solución antes del análisis. GE ofrece una amplia variedad de papeles de filtro de celulosa con diferentes niveles de flujo, capacidad de carga y resistencia química para realizar estas preparaciones previas.
VWR can provide you a complete product range of consumables, equipments and reagents for Environmental analysis. Use the search tool in our home page or contact your sales representative.