Una gran ventaja para los análisis rutinarios
Nuevos espectrofotómetros Spectroquant® Prove plus con mayor velocidad, almacenamiento y sencillez
Como socio de confianza en química analítica, trabajamos constantemente en la próxima innovación para mejorar su trabajo analítico. Nuestra última generación espectrofotómetros se encarga de ello. La gama de Spectroquant® Prove plus cuenta con características gracias a las cuales la precisión y la exactitud son más sencillas que nunca.
Aspectos positivos de Prove plus para el análisis del agua, del medio ambiente y de alimentos y bebidas
  • Funcionalidad más fluida con una pantalla de respuesta instantánea y un procesamiento más rápido
  • Mayor capacidad para almacenar resultados de medición (hasta 7000)
  • Periodo de garantía ampliada de dos años
Solicite una demostración/presupuesto
Características y beneficios
Preprogramados para funcionar a la perfección con más de 150 kits Spectroquant®, los fotómetros Spectroquant® Prove plus se encuentran entre los más fiables para su análisis.
  • Fáciles de usar y preprogramados con reactivos predefinidos
  • Uso reducido de productos químicos en comparación con los métodos tradicionales
  • Aptos para una amplia gama de mediciones por cada parámetro (minimiza la tarea de dilución)
  • Preprogramados para más de 300 métodos de análisis
  • Tamaño de célula de hasta 10 cm con Prove 600 plus para mediciones de alta sensibilidad
  • Sistema con soporte AQA para garantizar la calidad de forma sencilla
  • Detección automática del tamaño de la célula para ensayos con células y reactivos
  • Código de barras Live ID para todos los ensayos de células y reactivos (incl. fecha de lote y de caducidad)
  • No se necesita ningún adaptador para la medición con diferentes tamaños de células
  • Los kits se pueden almacenar de forma práctica a temperatura ambiente
Spectroquant® PROVE 100 Spectroquant® PROVE 300 Spectroquant® PROVE 600
Prove 100 plus Prove 300 plus Prove 600 plus
Mediciones rutinarias VIS en análisis de aguas residuales 
y ensayos medioambientales 
Ejemplos: Aguas subterráneas, efluentes, suelo
Análisis UV/VIS sensible del agua potable, 
alimentos y bebidas 
Ejemplos: agua potable, bebidas, aplicaciones especiales de cerveza, azúcar, aceite de oliva
Mediciones complejas UV/Vis en  análisis de aguas de proceso
Ejemplos: centrales eléctricas, agua de refrigeración y calderas
1.73026.0001 1.73027.0001 1.73028.0001
Presentación
Haga clic para iniciar el Prove
Cómo navegar por las funciones
Cómo utilizar el Prove con los kits de células y juegos de reactivos Spectroquant®
Cómo limpiar fácilmente el Prove
Como seleccionar el idioma, la fecha y la hora
Transferencia de datos: datos bajo demanda, fácil filtración, fácil de compartir
Cómo comprobar la matriz de interferencia