Análisis rápido del agua, medioambiental, de alimentos y bebidas de Merck
![]() |
Merck cuenta con más de 100 años de experiencia en el campo de las analíticas. Todos los kits de pruebas, las tiras reactivas y los sistemas fotométricos, de sencilla manipulación todos ellos, están diseñados para funcionar con una precisión y velocidad óptimas en los ensayos de alimentos y bebidas. La gama Supelco® ha sido desarrollada para las soluciones analíticas de Merck por químicos analistas para químicos analistas con el fin de garantizar resultados exactos, precisos y reproducibles. Se controla meticulosamente la calidad de cada producto para conservar la integridad de sus protocolos de ensayos y, gracias a nuestros científicos especializados, siempre dispondrá de la experiencia que necesita. |
Los kits de pruebas visuales e instrumentales ofrecen numerosas opciones para determinar concentraciones de parámetros individuales.
Encuentre el ensayo más adecuado para su aplicación:
- Seleccione su parámetro de ensayo preferido
- Busque su gama de medición deseada, luego seleccione los productos más adecuados para su flujo de trabajo o tipo de muestra
- Utilice los números del catálogo para comprar directamente los productos
Selección de productos
Merck Spectroquant® Prove plus – Una gran ventaja para los análisis rutinarios.
Como socio de confianza en química analítica, trabajamos constantemente en la próxima innovación para mejorar su trabajo analítico. Nuestra última generación espectrofotómetros se encarga de ello. La gama de Spectroquant® Prove plus cuenta con características gracias a las cuales la precisión y la exactitud son más sencillas que nunca.
Aspectos positivos de Prove plus para el análisis del agua, del medio ambiente y de alimentos y bebidas.
- Funcionalidad más fluida con una pantalla de respuesta instantánea y un procesamiento más rápido
- Mayor capacidad para almacenar resultados de medición (hasta 7000)
- Periodo de garantía ampliada de dos años
Prove 100 plus: mediciones rutinarias de VIS en análisis de aguas residuales y ensayos medioambientales.
Prove 300 plus: análisis sensible UV/VIS de agua potable, alimentación y bebidas.
Prove 600 plus: mediciones complejas UV/VIS en análisis de aguas de proceso.
Información adicional
Garantía de calidad analítica del A a la Z
La garantía de calidad analítica (AQA) es la práctica de garantizar que sus resultados sean fiables y conformes con las directrices (GLP) de prácticas de laboratorio.
Concepto AQASpectroquant®: 3 pasos para una calidad fantástica
- Comprobación del fotómetro: (cualificación operacional) para realizar con normativas de color certificadas, o las normativas UV/VISCertipur®
- Comprobación del sistema: (cualificación del rendimiento) medición de recuperación utilizando la solución estándar Combicheck, las soluciones estándares del material de referencia certificado (CRM) o las soluciones estándares Certipur®
- Comprobación de la matriz: (cualificación del rendimiento) incremento único con la solución CombiCheck R-2 o dilución/incremento múltiple con las soluciones estándares del material de referencia certificado (CRM) o soluciones autopreparadas
Fotómetros Spectroquant® Move y NOVA de Merck
- Spectroquant® Move 100 está hecho para un análisis de agua in situ rápido y fiable.
- Spectroquant® NOVA 60 ofrece alta calidad de rendimiento (AQA) con gran simplicidad.
Información adicional
Nuevo RQflex® 20 de Merck: reflectometría precisa
El nuevo lector cuantitativo de tiras reactivas RQflex® 20 respalda su proceso mediante la supervisión de los parámetros químicos in situ. Gracias a navegación por el menú intuitivo y la preselección de muestras, permite tomar decisiones más rápidas y trazables en el proceso de producción.
Información adicional
Pruebas visuales Mquant de Merck
- Pruebas líquidasMQuant® Sistemas de ensayo de productos químicos para ensayos de agua rápidos, precisos y portátiles para gamas de concentración de parámetros altos a bajos mediante la lectura directa de tarjetas de color, discos o recipientes
- Tiras reactivasMQuant®: para la determinación semicuantitativa fiable de iones y demás compuestos con lectura visual o digital
- Tiras y papeles reactivos al pHMQuant®: medición rápida del pH con escalas de color precisas para unos resultados claros y fiables adecuados para todos los medios incluidos líquidos de alta turbidez
MQuant® StripScan
Haga que sus pruebas rápidas sean más fáciles y precisas para el control durante el proceso en la producción de alimentos y bebidas, en el control de la desinfección y en los ensayos medioambientales. Tiras reactivasMQuant ® y la app StripScan MQuant® proporcionan toda la fiabilidad y la consistencia que usted espera de una prueba rápida de primera calidad, con opciones añadidas de gestión digital de datos.
![]() |
![]() |
Información adicional
Preparación de muestras lista para usar de Merck
Preparación simple y eficaz con Crack Sets y termorreactores
- Crack SetsSpectroquant®: Ofrecemos una selección de tres Crack Sets para determinar el contenido total de diferentes parámetros. Cada juego contiene todos los reactivos necesarios para la digestión con el termorreactor.
- TermorreactoresSpectroquant®: ofrecen 8 programas preinstalados de digestión para el uso habitual. En las hojas de instrucciones que se incluyen en los kits de pruebas se facilita una descripción para los procedimientos de digestión.