Autoprotect de Kotterman
Autoprotect de Kottermann, para la protección activa del personal del laboratorio. El diseño avanzado de la campana de extracción de gases permite el cierre automático de la ventanilla cuando el operador deja la estación de trabajo.
AutoProtect proporciona protección activa para los usuarios de campanas de extracción de gases. AutoProtect cierra automáticamente la guillotina, reduce al mínimo el peligro potencial para el usuario y cumple las exigencias de BG Chemie (sindicato alemán de trabajadores del sector químico).
Resumen de características y ventajas:
- Cuando no hay nadie trabajando en la campana de extracción, AutoProtect cierra automáticamente la ventanilla frontal. Las sustancias peligrosas no pueden escapar al aire y los empleados están protegidos de las explosiones del interior de la campana
- El sensor de infrarrojos opcional detiene la ventanilla frontal, cuando sobresalen objetos de la campana
- AutoProtect con tope integrado para la ventanilla frontal: el limitador electrónico sin impactos abre la ventanilla frontal hasta la altura correcta