Patrones de referencia secundarios para cromatografía de gases
Amplia gama de 24 patrones diferentes de referencia secundarios de GC para varias aplicaciones cromatográficas y analíticas. La FDA, la USP y la EP reconocen el uso de los patrones secundarios y de trabajo establecidos con respecto al correspondiente patrón primario.
- Perfil de pureza e impureza específico determinado mediante GC-MS (notificado en el certificado de análisis)
- Análisis superior al 99,9%
- Alternativa rentable a los patrones primarios de farmacopea
- Se suministran en frascos de vidrio de 100 ml
- Datos sobre trazabilidad al lote actual específico del patrón primario
Descripción | Paquete | Referencia | Precio oferta | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|
Patrón de acetona para GC | 100 ml | 85653.180E | |||
Patrón de acetonitrilo para GC | 100 ml | 85654.180E | |||
Patrón de acetato de butilo para GC | 100 ml | 85655.180E | |||
Patrón de ciclohexano para GC | 100 ml | 85656.180E | |||
Patrón de 1,2-dicloroetano para GC | 100 ml | 85657.180E | |||
Diclorometano (DCM), patrón estabilizado para GC | 100 ml | 85658.180E | |||
Diisopropil éter, patrón estabilizado para GC | 100 ml | 85659.180E | |||
Patrón de N,N-dimetilacetamida para GC | 100 ml | 85661.180E | |||
Patrón de N,N-dimetilformamida para GC | 100 ml | 85662.180E | |||
Patrón de dimetilsulfóxido (DMSO) para GC | 100 ml | 85663.180E | |||
1,4-dioxano, patrón estabilizado para GC | 100 ml | 85664.180E | |||
Patrón de etanol para GC | 100 ml | 85665.180E | |||
Patrón de acetato de etilo para GC | 100 ml | 85666.180E | |||
Patrón de n-heptano para GC | 100 ml | 85667.180E | |||
Patrón de n-hexano para GC | 100 ml | 85668.180E | |||
Patrón de isobutil metil cetona para GC | 100 ml | 85673.180E | |||
Patrón de metanol para GC | 100 ml | 85670.180E | |||
Patrón de metiletilcetona (butanona) para GC | 100 ml | 85672.180E | |||
Patrón de 1-propanol para GC | 100 ml | 85675.180E | |||
Patrón de 2-propanol para GC | 100 ml | 85676.180E | |||
Patrón de éter metil tert-butílico para GC | 100 ml | 85671.180E | |||
Patrón de 2,2,4-trimetilpentano para GC | 100 ml | 85674.180E | |||
Patrón de tetrahidrofurano (THF) para GC | 100 ml | 85677.180E | |||
Patrón de tolueno para GC | 100 ml | 85678.180E |