Disolventes PESTINORM® SUPRA TRACE para análisis de trazas de pesticidas y sustancias orgánicas
PESTINORM® SUPRA TRACE: disolvente universal para cualquier aplicación
Once disolventes de alta pureza para todos los métodos de detección sensibles y de análisis de muestras orgánicas (GC-FID y GC-ECD, GC-MS).
- Pureza muy alta (>99,9% del ensayo), fiabilidad
- Un disolvente universal para todas las muestras y métodos de detección sensibles
- El rango especificado de tiempos de retención para ECD es mayor (por lo que incluso las sustancias de bajo punto de ebullición pueden detectarse con fiabilidad)
- Todos los métodos de detección incluidos en las especificaciones
Descripción | Paquete | Referencia | Precio oferta | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|
2-propanol | 2,5 l | 85391.320E | |||
Acetona | 2,5 l | 85384.320E | |||
Ciclohexano | 2,5 l | 85385.320E | |||
Diclorometano | 2,5 l | 85386.320E | |||
Acetato de etilo | 2,5 l | 85387.320E | |||
Metanol | 2,5 l | 85394.320E | |||
n-Heptano al 99% | 2,5 l | 85388.320E | |||
n-Hexano al 95% | 2,5 l | 85389.320E | |||
n-Hexano al 99% | 2,5 l | 85390.320E | |||
Bencina de petróleo 40 - 60 | 2,5 l | 85392.320E | |||
Tolueno | 2,5 l | 85393.320E |