Honeywell Research Chemicals ahora disponible en VWR
Durante décadas, Honeywell Research Chemicals ha ofrecido una completa gama de disolventes y de productos básicos de laboratorio con las marcas comerciales Burdick & Jackson™ y Riedel-de Haen™.
La cartera de productos de Honeywell ha crecido y en la actualidad incluye marcas y líneas de productos de laboratorio y de investigación con gran reputación: Fluka™, Hydranal™, Chromasolv™ y TraceSELECT™.
La gama completa de productos de Honeywell Research Chemicals está disponible en VWR.
Disolventes
La mayor gama de disolventes del mercado, incluidos:
- Chromasolv™: para aplicaciones de GC-HS, LC-MS, y UHPLC
- TraceSELECT™: para análisis de trazas y de bajo contenido en metal
- Así como disolventes para espectroscopía de uso en aplicaciones de IR y UV-Vis y
- una gama de disolventes anhidros para aplicaciones sensibles a la humedad
- ACS; calidad de farmacopea para todas las aplicaciones industriales y farmacéuticas más exigentes
Marca mundialmente conocida, Honeywell en la actualidad. Ofrece una amplia gama de productos químicos y reactivos para:
- Aplicaciones analíticas: incluidos tampones, aditivos, soluciones volumétricas y estándares.
- Productos básicos de laboratorio: ácidos, bases, sales, tampones de pH y muchos otros reactivos, incluido TraceSELECT™ Productos inorgánicos: análisis de trazas y de bajo contenido en metal y sales no aglomeradas para materiales inorgánicos higroscópicos
- Valoración Karl Fisher: incluye Hydranal™ original, fabricado durante más de 30 años en la planta de Honeywell de Alemania. Es el método más utilizado y más preciso. Para medir el contenido en agua de cualquier muestra desde ppm hasta el 100%.
Para síntesis de oligos y de péptidos, se comercializará en Europa a lo largo de 2017
- Disolventes y reactivos de la marca BioSyn™: con especificaciones de bajo contenido en agua, en aminas y bajo nivel de partículas