OmniTop Sample Tubes®
Una innovadora solución de la división de bioprocesamiento de VWR
Cualquier producción biofarmacéutica requiere realizar muestreos frecuentes en el proceso para confirmar la integridad y conformidad normativa del producto. Para lograrlo, debe tomarse una muestra precisa que sea una representación completa del producto que se está fabricando. ¿Cómo puede hacer esto de manera rápida y efectiva, y sin el riesgo de introducir contaminación?
- OmniTop Sample Tubes® son dispositivos prácticos que hacen posibles las transferencias y el muestreo de volúmenes pequeños en un sistema cerrado
- Para uso con biorreactores de producción, planta piloto y sobremesa
- Preesterilizados, un solo uso
- Disponibles en paquetes individuales o configurados como colector
- Vea una demostración en el siguiente vídeo