Bibliotecas de cribado de Thermo Scientific Chemicals
Thermo-Scientific-Chemicals
El proceso de descubrimiento de fármacos consta de varios pasos: 
  1. Validación de la meta
  2. Desarrollo del ensayo
  3. Screening de alto rendimiento (HTS)  
  4. "Hit to Lead"  (H2L)
  5. Optimización del compuesto activo  
  6. Desarrollo preclínico
  7. Desarrollo clínico
Durante el screening de alto rendimiento, los compuestos potencialmente bioactivos se testean para comprobar si interactúan con una meta de interés. 
El siguiente paso, "Hit to Lead" (H2L), también conocido como generación del compuesto, se inicia con una confirmación y evaluación de los hits iniciales del screening. Posteriormente, se sintetizan los compuestos activos análogos (ampliación de compuestos activos). 
Gama Maybridge
La gama Maybridge se compone de compuestos de alta calidad similares a los hits, a los compuestos activos y al fármaco, que pueden generar datos valiosos en los programas de screening. Estos se desarrollan específicamente para respaldar el proceso de descubrimiento de medicamentos. La gama Maybridge incluye:
  • Cribado de alto rendimiento para el descubrimiento de fármacos. Se trata de una colección de cribado que consta de un juego muy diverso de más de 53.000 moléculas similares a las cabezas de serie y compuestos activos. La colección incluye compuestos diseñados individualmente producidos mediante técnicas de sintetización innovadoras. 
  • Los bloques constructivos de la cabeza de serie al compuesto activo Maybridge están diseñados específicamente para la química médica, permitiendo el desarrollo de SAR y la optimiación de la cabeza de serie al compuesto activo. 
  • Bibliotecas de fragmentos Maybridge. El cribado de fragmentos goza de una creciente aceptación como método efectivo para acelerar el proceso de descubrimiento de fármacos. La colección de fragmentos Maybridge ayuda a acelerar la identificación de compuestos activos basada en estructuras y incluye 30.000 fragmentos químicos. 
Más información
Formatos de suministro  
Los compuestos seleccionados están disponibles en dos formatos: en placa previa y en viales con existencias disponibles para el seguimiento, cuando sea necesario.
  • Placas de 96 pocillos con una película seca de 1 μmol
  • Microplacas de 384 pocillos con una película seca de 0,25 μmol
Las placas de 96 pocillos se pueden suministrar como masa de ≥2 µmol o polvo, películas secas o soluciones DMSO congeladas de ≥0,5 mg. Las placas de 96 o 384 pocillos se pueden suministrar como masa de 0,1 µmol o películas secas o soluciones DMSO congeladas de 0,01 mg. Los compuestos también pueden pedirse en viales como masa de 2 µmol o polvo o soluciones DMSO congeladas de 0,5 mg.
También podemos suministrar placas y viales de las mayoría de marcas principales y también aceptamos utilizar las que nos facilitan los clientes a petición.
Póngase en contacto con nosotros
Descárguese los archivos de las bibliotecas