Los Pall-Vengers están aquí: comienza la batalla.
MicroFunnel le ayuda a minimizar el riesgo de que se produzcan resultados negativos falsos y posibles retiradas de productos gracias a unas cuantas buenas ventajas. En primer lugar, las graduaciones están en el exterior del embudo, no en el interior, lo que significa que los microorganismos de la muestra no quedan atrapados, lo que supondría, de lo contrario, falsos negativos. Además, la función "Easy Squeeze" no solo facilita la vida a los técnicos de laboratorio cuando acceden a la membrana, también reduce el riesgo de desgarros en la membrana y la mantiene protegida. Tras la filtración, hasta se puede quitar, inyectar con medios de cultivo e incubar directamente la sección inferior, de modo que se elimina la necesidad de retirar la membrana y la placa.
Para quienes necesitan flexibilidad: el embudo Sentino es desechable y se puede utilizar para preparar diversas placas de la misma muestra con diversos medios de cultivo, lo que ahorra tiempo y dinero.
Solicite una demostración gratuita Solicite una muestra gratuita
Las membranas de microbiología Pall también minimizan las posibilidades de que se produzcan falsos negativos con una tecnología de membrana que maximiza la recuperación microbiana. Además, las líneas de la rejilla con matriz de puntos no inhiben el crecimiento de la colonia en comparación con una trama sólida.
La nueva rampa para microbiología de Pall optimiza las pruebas sin sacrificar la limpieza. Se puede desmontar totalmente con facilidad para su limpieza y esterilización en autoclave. Asimismo, su modularidad asegura que incluso uno de 6 puestos quepa en un autoclave de sobremesa estándar. Su diseño también elimina el reflujo y la salida de aire. Todo esto ayuda a minimizar el riesgo de contaminación cruzada y de falsos positivos, que podrían, de lo contrario, hacer necesario su reprocesamiento, una repetición de la prueba o lo que es peor, tener que desechar un lote de producto en perfecto estado.
Desde el punto de vista del uso, la utilización del colector es muy sencilla y se puede incluso ajustar para su empleo en la parte izquierda o derecha de la bomba de vacío y facilitar así la vida al técnico. El dispensador Sentino para membranas y la bomba Sentino para pruebas sin vacío, así como toda la gama Sentino, han sido diseñados pensando en el flujo de trabajo y en su uso: facilitan la vida a los técnicos.
¿Se ha ganado la batalla o seguirán los Sospechosos poco habituales causando estragos en los laboratorios de control de calidad de microbiología?