Ataque a las víctimas. Los Sospechosos poco habituales no se detienen ante nada.
Benoit Bug Beater…está armado con una lata de EtO, que cuando se usa para esterilizar los productos de filtración en microbiología puede dejar residuos y matar a los microorganismos que está intentando recuperar. También lleva una potente rejilla de membrana para acabar con los microorganismos: las sólidas líneas de las rejillas de membrana pueden evitar la formación de colonias, reducir la recuperación y ocasionar recuentos imprecisos o resultados falsos. Y por si fuera poco, hace cualquier cosa para mantener a los microorganismos a raya e impedir que lleguen a la membrana y, además, los recoge en su bolsa: las marcas de graduación interiores de los embudos de microbiología pueden retener los microorganismos, impedir su recuperación en la membrana y producir resultados falsos. Del mismo modo, el fondo cuadrado de algunos embudos también puede retener los microorganismos e impedir su recuperación.
Solicite una muestra gratuita Solicite una demostración gratuita
Hannah Holey colabora estrechamente con Benoit. Si no se ha matado ya a los microorganismos o se les ha impedido llegar a la membrana, unas membranas de mala calidad no efectuarán una buena recuperación de los mismos, con lo que es posible que se produzcan resultados negativos falsos.
Su marca y los consumidores importan por encima de todo: minimizar el riesgo de falsos negativos para evitar la retirada de productos es una necesidad.
Difficult Dara… es una tipa dura que no entrega su membrana con facilidad. Algunos embudos con filtro hacen que sea realmente difícil extraer la membrana y es necesario ejercer mucha presión hacia abajo para separarla físicamente del embudo.
Shuji Solid Grid…cobra comisiones por cada técnico de laboratorio que consigue enviar al oculista con fatiga ocular. Las rejillas sólidas dificultan el recuento preciso de colonias a la vez que fatigan la vista en el recuento con el microscopio.
Si los técnicos del laboratorio realizan muchas pruebas en un día, unas buenas condiciones de uso son imprescindibles.
Christophe Cross-Contamination…es desafortunadamente la causa de repeticiones de pruebas y reprocesamientos innecesarios, así como del descarte de lotes como consecuencia de falsos positivos en los resultados de las pruebas de control de calidad. Los colectores de vacío de microbiología pueden causar salida de aire o reflujo de líquidos de la muestra anterior hacia una nueva membrana de prueba. Además, algunos colectores son difíciles de desmontar y demasiado grandes para esterilizarlos en autoclave con facilidad, por lo que se da la posibilidad de que un colector contaminado produzca contaminación cruzada entre pruebas.
Para proteger los resultados financieros, es esencial evitar los falsos positivos minimizando la contaminación cruzada.