Gafas de seguridad
Sobremontura para gafas de visión completa y gafas se seguridad.
La protección ocular moderna que reúne la seguridad, funcionalidad, la calidad y el diseño con el fin de mantenerse al día con los rápidos avances en la industria y la construcción: esto es lo que nuestros clientes esperan de nosotros, y lo que nosotros esperamos de nosotros mismos.
Gafas de aumento de estilo deportivo
Gafas de seguridad de estilo deportivo con lentes antiarañazos, antivaho y resistentes a la radiación UV.
Gafas de aumento i works
Gafas de seguridad 100 % sin metal, ligeras y con lentes panorámicas
Gafas de aumento pheos CX2
Gafas de seguridad cómodas y modernas con tecnología twist-temple para una ajuste perfecto que no resbale.
Gafas ultrasonic CR
Gafas autoclavables una sala limpia con ventilación indirecta.
super f OTG CR
Sobremontura para gafas autoclavable y ultraligera para lentes panorámicas
pheos cx2 sonic
Las gafas compactas de amplia visión más ligeras con cinta de tejido suave para un ajuste seguro y cómodo