Guantes de seguridad
Guantes de seguridad para riesgos mecánicos y químicos
En nuestra amplia gama de guantes, encontrará el guante de seguridad adecuado para cada una de las diversas aplicaciones: para todos sus productos prestamos especial atención a un ajuste excelente, así como a la clase de protección necesaria.
Guantes phynomic XG
Estos guantes extremadamente robustos, aunque flexibles ofrecen un agarre excepcional en aceite, lo que permite utilizarlos en condiciones húmedas, muy aceitosas.
guantes de protección frente a cortes phynomic C5
Guantes de protección frente a cortes de nivel C con puños tejidos y un revestimiento de espuma de acuapolímero en la palma y los dedos.
Guantes resistentes a los productos químicos Rubiflex SXG
Guantes resistentes a productos químicos con revestimiento de caucho de nitrilo butadieno que proporcionan un agarre excepcional en seco y húmedo.
Guantes de protección ante productos químicos uchem 3300
Guantes de protección ante productos químicos con una excelente sensación táctil.
C500 XG
Guantes de protección frente a cortes con la Bamboo Twinflex Technology para una extraordinaria comodidad para el que los lleva y un control climático perfecto.
u-chem 3200
Guante de protección eficaz ante productos químicos con un diseño de ajuste ceñido con un agarre y una flexibilidad excelentes